Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-Activated Agarose, Dry
N-Hydroxysuccinimid-Ester-Harze und -Säulen zur kovalenten Immobilisierung von Proteinen, Peptiden und anderen aminhaltigen Liganden zur Affinitätsreinigung.
Marke:  Thermo Scientific™ 26196
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10150175
  • 208.00 CHF / 1 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
≥25 mg pro ml Kopplung
Pierce™
Rekombinant
Agarose
Fläschchen
Trockenharz nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird in einer Eispackung versendet.
1 g
Antikörper, Protein, Peptid, Ligand
NHS-Ester
Affinität, Agarose-Harz
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA402811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number26196
ChargennummerZI400208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number26196
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number26196
ChargennummerZG397949 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number26196
ChargennummerZF395219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2024 Catalog Number26196
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-Activated Agarose, Dry > Trockenharzpulver; 1 g