Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ UltraLink™ Resin
Acrylamid- und Agarosebeads und -Säulen mit speziell modifiziertem, pH-stabilisiertem Avidin sind eine kostengünstige Alternative zu Biotin-bindenden Streptavidin-Trägern.
Marke:  Thermo Scientific™ 53150
432.02 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11819410
  • 648.00 CHF / 5 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Zur Bindung von 1 bis 2 mg biotinyliertem BSA pro ml Harz
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
NeutrAvidin™, Pierce™, UltraLink™
Biotin-markierte Moleküle
NeutrAvidin Protein
Affinity, UltraLink™ Harz
Pierce NeutrAvidin UltraLink Resin
50 bis 80 μm
5 ml
Harz-
Flasche
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI376083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number53150
ChargennummerYG361885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2023 Catalog Number53150
ChargennummerXI361884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2022 Catalog Number53150
ChargennummerXF349495 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number53150
ChargennummerXB339995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2022 Catalog Number53150
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-07-03
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ UltraLink™ Resin > UltraLink Resin; 5 ml