Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Sensitivity NeutrAvidin™-HRP
Speziell aufbereitetes Peroxidase-konjugiertes NeutrAvidin-Protein für maximale Signalverstärkung mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis in einer gebrauchsfertigen Lösung.
Marke:  Thermo Scientific™ 31030
259.34 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10666914
  • 389.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity NeutrAvidin HRP Conjugate ist eine speziell aufbereitete Peroxidase-konjugierte Form von Avidin/Biotin-bindendem Protein, das Signalamplifikationen wie Poly-HRP und außergewöhnliche Lagerungsstabilität ermöglicht.
Diese speziell hergestellte Auswahl an HRP-konjugiertem Streptavidinprotein erfüllt die Anforderungen heutiger Wissenschaftler an einen empfindlicheren Nachweis in ELISA- und Western-Blotting-Anwendungen. Das Konjugat eignet sich für die Verwendung mit chemilumineszierenden, chemifluoreszierenden oder kolorimetrischen Substraten. Jedes HRP-Konjugat mit hoher Empfindlichkeit ist in einer anwenderfreundlichen, stabilisierten Lösung verpackt, die eine praktische Lagerung bei 4 °C für mindestens ein Jahr erlaubt.
Leistungsmerkmale:
  • NeutrAvidin Protein – Eine spezielle deglykosylierte Form von Avidin, die in vielen Anwendungen eine hochspezifische Bindung von biotinylierten Antikörpern mit niedrigem Hintergrund ermöglicht
  • Hohe Empfindlichkeit – Nachweis niedriger Zielwerte ohne Hintergrund und Erhalt hoher Signal-Rausch-Verhältnisse
  • Kosteneffizient – Verwendung von weniger Konjugat für Western Blotting- und ELISA-Anwendungen trotz hervorragender Ergebnisse
  • Flexibel – Kompatibel mit typischen chemilumineszierenden, fluoreszierenden und kolorimetrischen Peroxidase-Substraten
  • Praktisch – Das gebrauchsfertige stabilisierte Flüssigformat hat zur Folge, dass Sie nicht auf das Auftauen warten und nicht aliquotieren müssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 ml
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C.
Kolorimetrisch, chemolumineszierend, chemofluoreszierend
Flüssig
Pierce™
Biotin
Biotin
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Western Blotting, ELISA
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAB408864 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog Number
ChargennummerZJ396393 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number31030
ChargennummerZE390816 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog Number31030
ChargennummerYK383015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog Number31030
ChargennummerYJ376820 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog Number31030
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ High Sensitivity NeutrAvidin™-HRP > HRP-konjugiert (1 mg/ml); 0,5 ml