Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Agarose
Acrylamid- und Agarosebeads und -Säulen mit speziell modifiziertem, pH-stabilisiertem Avidin sind eine kostengünstige Alternative zu Biotin-bindenden Streptavidin-Trägern.
630.00 CHF - 896.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Harz darf nicht eingefroren werden. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Produktlinie NeutrAvidin™, Pierce™
Ziel Biotin-markierte Moleküle
Typ Agarose
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11885835
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
29201
10 ml
896.00 CHF
10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10424005
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
29200
5 ml
630.00 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Harz darf nicht eingefroren werden. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
NeutrAvidin™, Pierce™
Agarose
Flasche
45 bis 165 μm
Biotin-markierte Moleküle
NeutrAvidin Protein
Affinität, Agaroseharz
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Agarose