Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Micro Preparation Kit
Effiziente Spaltung von Maus-IgG1-Antikörpern in Fab- oder F(ab')2-Fragmente mit immobilisiertem Ficin.
Marke:  Thermo Scientific™ 44680
Artikelnummer. 10721965
  • 966.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce Maus-IgG1; Fab und F(ab')2; Präparationskits verwenden immobilisiertes Ficin, um Maus-IgG1; je nach den gewählten Reaktionsbedingungen in Fab- oder F(ab')2;-Fragmente zu spalten.
Die Kits verwenden Ficinprotease, um den Fc-Teil des gesamten IgG enzymatisch abzuspalten und Fab- oder F(ab')2-Fragmente zu erhalten. Da die Ficinprotease in immobilisierter Form auf Agarosegranulat bereitgestellt wird, kann die Spaltungsreaktion leicht durch Entfernen der Agarose aus der IgG-Lösung gestoppt werden, sodass Enzym-freie Spaltprodukte gewonnen werden. Durch ein optimiertes Verfahren, eine leistungsfähige Entsalzung und Protein-A-Zentrifugationssäulen sind diese Kits einfach zu verwenden.
Besondere Merkmale:
  • Enzymfreie Verdauungsprodukte – immobilisiertes Ficin (Agarosegranulatharz) gewährleistet die Kontrolle der Verdauungsreaktion und vollständige Beseitigung der daraus resultierenden Antikörperfragmente aus der Protease
  • Optimiert für Maus-IgG1 – das Kit-Verfahren ist speziell für monoklonale Maus-IgG1-Antikörper optimiert und bietet so die bestmögliche Ausbeute für diese Antikörper-Unterklasse
  • Hohe Kapazität – Kit für die Spaltung und Reinigung von jeweils bis zu 4 mg IgG. Verwenden Sie das Kit in Standardgröße für die Fragmentierung von 0,25 bis 4 mg IgG und das Mikro-Kit für 25 bis 250 μg IgG
  • Vollständig und anwenderfreundlich – die Kits enthalten alle Reagenzien, Spin-Säulen und Zubehörteile, die zur Vorbereitung und Reinigung von Antikörperfragmenten benötigt werden
Enthält:
Ficin-Agarose, Cystein, Spaltungspuffer, Protein A-Säulen mit Bindungs- und Elutionspuffern, Zentrifugations-Entsalzungssäulen und Zubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 Antikörperproben mit jeweils 25 bis 250 µg IgG
Pierce™
Ausreichend für: 10 Antikörperproben mit jeweils 25 bis 250 µg IgG
• Pierce Ficin-Agarose, 0,8 ml
• Cystein-HCl, 1 g
• Maus-IgG1-Verdaupuffer, 120 ml
• NAb Protein A Plus Spin-Säulen, 0,2 ml, 2 Säulen
• Protein A-Bindungspuffer, 50 ml
• IgG-Elutionspuffer, 50 ml
• Zeba Spin-Entsalzungssäulen, 7 K MWCO, 0,5 ml, 10 Säulen
• Spin-Säulen, 0,8 ml, 10 Säulen
• Mikrozentrifugenröhrchen, 2 ml, 30 Röhrchen
Bei 4 bis 8 °C lagern.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI401449 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number44680
ChargennummerYE371320 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2023 Catalog Number44680
ChargennummerYE371215 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2023 Catalog Number44680
ChargennummerYA361913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number44680
ChargennummerWJ335508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2021 Catalog Number44680
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Micro Preparation Kit > Pierce™ Maus IgG1 Fab and F(ab')2 Zubereitungskit