Learn More
Thermo Scientific™ Mouse Embryonic Fibroblast Isolation Enzyme 1 (with papain) for Pierce™ Primary Cell Isolation Kits
Stellen Sie mit den Isolations- und Kultivierungsreagenzien in diesem Kit eine optimale Ausbeute und Lebensfähigkeit von Fibroblasten aus Mausembryonen sicher.
Marke: Thermo Scientific™ 88290
109.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Isolations- und Kultivierungsreagenzien im Thermo Scientific™ Pierce™ Isolationskit für embryonale Maus-Fibroblasten stellen Sie eine optimale Ausbeute und Lebensfähigkeit von Fibroblasten aus Mausembryonen sicher.
Das Thermo Scientific Pierce Mouse Embryonic Fibroblast Isolationskit bietet Isolations- und Kultivierungsreagenzien für eine optimale Ausbeute und Lebensfähigkeit von Fibroblasten aus Mausembryonen.
Das Mouse Embryonic Fibroblast Isolationskit wurde entwickelt, um eine hohe Lebensfähigkeit und Reinheit embryonaler Fibroblasten mit validierten Reagenzien und einem optimierten Verfahren zu erreichen. Das Kit enthält ein gewebespezifisches Dissoziationsenzym und Medien, die für die Primärzellkultur formuliert sind und das Isolationswachstum von funktionellen Fibroblasten fördern. Darüber hinaus kann MEF mit dem Pierce MEF Isolationskit für den zukünftigen Gebrauch mit minimalem Verlust der Lebensfähigkeit kryokonserviert isoliert und kultiviert werden.
Leistungsmerkmale:- Optimiert – Verfahren und Reagenzien für Lebensfähigkeit, Ausbeute, Reinheit und Anwenderfreundlichkeit optimiert
- Ausbeute – Bietet eine 2-fache Steigerung der Ausbeute im Vergleich zu selbst entwickelten Methoden und anderen kommerziell erhältlichen Kits
- Funktional – Kultivierte Fibroblasten exprimieren die entsprechenden biochemischen Marker
- Das komplette Kit umfasst Fibroblast Isolation Enzym, Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) und DMEM für die primäre Zellisolierung
- Erzeugung von verewigt Zelllinien aus transgenen Mäusen
- Feeder layer for stem cells
- IHC and IF studies
Durch die Verwendung eines optimierten, gewebespezifischen Dissoziationsenzyms isoliert dieses Kit Fibroblasten mit größerem Ertrag und größerer Zellviabilität als bei Zellen, die mit bestehenden Methoden isoliert werden. Isolierte MEF exprimieren Fibroblast-spezifische Proteinmarker, die ihre Lebensfähigkeit und ihre nicht-perturierte Stoffwechselfunktion bestätigen. Nach der Isolierung können die Mausfibroblasten durch kontinuierliche eine Passage verewigt werden, um einzigartige Zelllinien zu schaffen. Sie können auch als Zellkulturmodell für eine Vielzahl von Studien wie Genregulation und Stammzellforschung verwendet werden [1,2,3,4].
Spezifikation
Kit für die Isolierung von Zellen | |
Fibroblasten | |
Fest | |
1 Fläschchen |
Das Produkt nach Erhalt bei 2 bis 80 °C lagern. Das Produkt wird auf Eisverpackungen geliefert. | |
Maus | |
Pierce™ |
Sicherheit und Handhabung
- Neuronal Isolation Enzyme (with Papain)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: papain