Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Monomeric Avidin Agarose Kit, 2 mL
Biotinylierte Proteine und andere Liganden werden reversibel mit Monomeren von Avidin gebunden, die als einzelne Untereinheiten kovalent an Harz-Beads gebunden sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 20227
554.69 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10475695
  • 832.00 CHF / 1 Set
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 ml
Ausreichend für: Bindung ≥2,4 mg biotinylierter BSA pro Säule
• Pierce Monomere Avidin-Säule, 2 ml, 1 Säule
• PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung
• Biotin Bindungs- und Elutionspuffer, 200 ml
• Regenerationspuffer, 250 ml
• Säulenzubehör
Das Kit kann bei 4 °°C gelagert werden
Kit mit 1 Säule
Agarose
Schwerkraftfluss-Säule
Pierce Monomeric Avidin Agarose Kit, 2 ml
Pierce™
Biotin-markierte Moleküle
Avidin
Affinität, Agaroseharz
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL404204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number20227
ChargennummerZG371319 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number20227
ChargennummerYH365866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2023 Catalog Number20227
ChargennummerYA362966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number20227
ChargennummerXI360736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2022 Catalog Number20227
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Tage
    15
    Stunden
    16
    Minuten
    57
    Sekunden
    24
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Tage
    8
    Stunden
    16
    Minuten
    57
    Sekunden
    24
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Monomeric Avidin Agarose Kit, 2 mL > Kit mit 2 ml-Harzsäule; Kit mit 1 Säule