Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Modified Lowry Protein Assay Kit
Transparent-zu-Violett (A750 nm), Folin-Phenol und Kupfer-basiertes 2-Komponenten-Reagenzsystem zur Messung der Gesamtproteinkonzentration im Vergleich zum Proteinstandard.
Marke: Thermo Scientific™ 23240
232.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Pierce Proteinassay für den modifizierten Lowry-Test ist eine klassische, gut charakterisierte kupferbasierte Methode zur Messung der Proteinkonzentration.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Das Proteinassay-Kit für den modifizierten Lowry-Test kombiniert eine stabilisierte Formulierung der ursprünglichen Lowry-Reagenzien mit dem erforderlichen Folin-Ciocalteu Phenol-Reagenz in einem Komplettpaket zur genauen Bestimmung der Proteinkonzentration in einer Vielzahl von Probenarten. Obwohl neuere Proteinassay-Methoden eine höhere Geschwindigkeit und Praktikabilität bieten, bleibt die Lowry-Methode für viele Anwendungen eine beliebte, genaue und nützliche Option.Leistungsmerkmale:
Beliebte Methode – in der Literatur zur Proteinforschung häufig zitiert
Kolorimetrisch – Messung mit einem Standard-Spektrophotometer oder Plattenlesegerät (750 nm)
Stabil – Nutzt ein bei Raumtemperatur stabiles modifiziertes Kupfersulfat-Tartrat-Reagenz.
Große Bandbreite – weist eine gute Linearität im Bereich von 1 bis auf 150 μg/ml (getestet mit BSA-Protein)
Praktisch – Protokolle für Mikrotiterplatten und Küvetten liegen den Anweisungen bei.
Lieferumfang:
Proteinassay-Reagenz für den modifizierten Lowry-Test, Folin-Ciocalteu Phenol-Reagenz (2N) sowie Ampullen mit Albumin-Standard (2 mg/ml)
Spezifikation
Ausreichend für: 480 Röhrchen-Assays oder 2400 Mikrotiterplatten-Assays • Proteinassay-Reagenz für den modifizierten Lowry-Test, 480 ml • 2N Folin-Ciocalteu Phenol-Reagenz, 50 ml • Albumin Standard-Ampullen, 2 mg/ml, 10 x 1 ml Bei 4 °C lagern. |
|
Kolorimetrisch | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
480 Assays in Röhrchen oder 2400 Assays auf Mikrotiterplatten | |
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Lowry-Assay | |
Pierce™ | |
Nicht zielspezifisch | |
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion | |
530 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Modified Lowry Protein Assay Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium carbonate, Sulfuric acid copper (2+) salt (1:1), hydrate(1:5), lithium sulphate, phosphoric a