Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ MMTS (methyl methanethiosulfonate)
Methylmethanethosulfonat (CAS 2949-92-0); blockiert Cysteine reversibel (Sulfhydrylgruppen), um die Untersuchung der Enzymaktivierung und der Proteinfunktionen zu erleichtern.
Marke: Thermo Scientific™ 23011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce MMTS ist Methylmethansulfonat, eine kleine Verbindung, mit der Cysteine und andere Sulfhydrylgruppen reversibel zur Erleichterung der Untersuchung der Enzymaktivierung und anderer Proteinfunktionen blockiert werden können.
Leistungsmerkmale:
- Wandelt -SH-Gruppen in -S-S-CH3 um
- Flüssigkeit mit einer Dichte von 1,337 (10 M, ∽150 μl)
Spezifikation
Thiol | |
Nicht reaktive Gruppe | |
Pierce™ | |
Flüssig | |
Methylmethanethiosulfonat |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
Blockiergruppen | |
Thiol | |
200 mg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- MMTS (methyl methanethiosulfonate)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Methanesulfonothioicacid
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.