Learn More
Thermo Scientific™ Micro BCA™ Reagenz A (MA)
Spezielle 3-Komponentenversion unserer beliebten BCA-Reagenzien zur Messung der Gesamtproteinkonzentration verdünnter Proteinlösungen (0,5 bis 20 Mikrogramm/ml).
Marke:  Thermo Scientific™ 23231
92.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
97.02 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10341664
  • 126.00 CHF / 240 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Micro-BCA‑ Proteinassay verwendet eine konzentrierte Form der BCA-Reagenzien zur genauen Messung verdünnter Proteinlösungen (0,5 bis 20 μg/ml).
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Das Micro BCA Protein-Assay-Kit ist eine spezielle Version des beliebten Pierce BCA-Protein-Assays und dient zur Bestimmung der Proteinkonzentration verdünnter Proben. Durch Mischung der drei Micro BCA-Reagenzien entsteht eine Arbeitslösung, deren Konzentration zur Messung des Proteins ausreicht, wenn sie mit dem gleichen Volumen an Probe versetzt wird. Mit dem Assay lassen sich Proteinlösungen mit einer Konzentration von 0,5 bis 20 μg/ml präzise messen. Der Assay ist außergewöhnlich linear mit einer extrem niedrigen Protein-zu-Protein-Variabilität.
Besondere Merkmale:
  • Empfindlich – Präzise Detektion auf bis zu 0,5 μg/ml (2 μg/ml auf Mikrotiterplatten)
  • Hochlinear – Linearer Arbeitsbereich für BSA von 0,5 bis 20 μg/ml
  • Kolorimetrisch – Messung mit einem Standard-Spektrophotometer oder Plattenlesegerät (562 nm)
  • Kompatibel – Unempfindlich gegen typische Konzentrationen der meisten ionischen und nicht ionischen Detergenzien
  • Praktisch – Protokolle für Mikrotiterplatten und Küvetten liegen den Anweisungen bei
  • Stabil – Das Kit ist bei Raumtemperatur stabil; vorbereitete Arbeitsreagenzien sind bis zu 24 Stunden lang stabil
Enthält:
Drei Micro-BCA-Reagenzien (MA, MB, MC) und 10 Ampullen mit Albuminstandard (2 mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Hinweis: Wenn sich das Reagenz MA beim Versand bei kaltem Wetter oder bei langfristiger Lagerung absetzt, lösen Sie Präzipitate durch vorsichtiges Erwärmen und Rühren der Lösung auf. Entsorgen Sie jedes Reagenz, das Verfärbungen oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination zeigt.
BCA-Assay
Micro BCA™, Pierce™
Nicht zielspezifisch
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion
240 ml
Pierce Micro BCA-Reagenz A (MA)
Kolorimetrisch
Assay zur Proteinquantifizierung
3200 Mikrotiterplattenassays
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ402861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number23231
ChargennummerZH396272 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog Number23231
ChargennummerZE392799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/06/2024 Catalog Number23231
ChargennummerZC391533 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog Number23231
ChargennummerAA381883 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number23231
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Micro BCA™ Reagenz A (MA) > Reagenz A (MA); 240 ml