Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimide Activated Horseradish Peroxidase
Aktiviertes Meerrettich-Peroxidase- (HRP)-Enzym und -Kit zur Kennzeichnung von Proteinen, Peptiden oder anderen Liganden über Thiolgruppen (reduzierte Cysteine) zur Herstellung von HRP-Konjugaten.
Marke:  Thermo Scientific™ 31485
370.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11839150
  • 463.00 CHF / 5 Milligramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Maleimid-aktivierte HRP-Konjugations-Kit kann zur direkten Vorbereitung von HRP-Konjugaten aus Proteinen, Peptiden oder anderen Liganden verwendet werden, die Thiolgruppen enthalten, wie z. B. reduzierte Cysteine.
Das Thermo Scientific Kit mit Maleimid-aktivierter Meerrettich-Peroxidase (HRP) kann zur direkten Vorbereitung von HRP-Konjugaten aus Proteinen, Peptiden oder anderen Liganden verwendet werden, die eine freie Thiolgruppe enthalten. Dieses Kit macht den ersten Schritt der zweistufigen Maleimid-Methode überflüssig und die Konjugat-Vorbereitung sehr viel einfacher. Das Kit wird mit einer stabilen, Maleimid-aktivierten Meerrettich-Peroxidase geliefert. HRP-Konjugate können je nach Größe des konjugierten Proteins durch Gelfiltrationschromatographie, Ultrafiltration oder Dialyse gereinigt werden.
Leistungsmerkmale:
  • Bereiten Sie Enzymkonjugate aus Proteinen vor, die ein freies Thiol enthalten
  • Enthält 2-MEA zur Herstellung freier Thiole aus Disulfidbindungen
  • Enthält SATA zum Hinzufügen freier Thiole zu Lysinresten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thiol
Maleimid
Hinweis: Das Gesamtgewicht beträgt ∼25 mg zusammen mit den Pufferkomponenten und Salzen, die gemeinsam mit dem aktivierten Protein gefriergetrocknet wurden
Lagerung: Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird ungekühlt versendet.
Fest
Enzym-markiert
5 mg
Wasser
Aus PBS lyophilisierte aktivierte Meerrettichperoxidase
EZ-Link™
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZB394451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number31485
ChargennummerZA391829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number31485
ChargennummerYH382661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2023 Catalog Number31485
ChargennummerYD367648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2023 Catalog Number31485
ChargennummerXJ364674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2022 Catalog Number31485
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimide Activated Horseradish Peroxidase > Maleimid Akt. HRP 5 mg/Packung