Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LTQ ESI Positive Ion Kalibrierlösung
Kalibrieren der LTQ, LTQ Orbitrap, LXQ und LCQ FLEET Massenspektrometer mit einer Mischung aus hochreinen ionisierbaren Molekülen, die für die Kalibrierung im Positivmodus entwickelt wurden.
Marke: Thermo Scientific™ 88322
380.00 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Pierce LTQ ESI Kalibrierlösung für den Positiv-Ionenmodus ist ein Gemisch aus hochgradig aufgereinigten ionisierbaren Molekülen und wurde speziell für die Positivmodus-Kalibrierung von Thermo Scientific™ Ionenfallen und Orbitrap-Instrumenten entwickelt.
Die Pierce LTQ ESI Kalibrierlösung für den Positiv-Ionenmodus ist eine gebrauchsfertige Zusammensetzung in flüssiger Form und ideal für die schnelle Durchführung der routinemäßigen Kalibrierung, die für beständig zuverlässige Leistung von Thermo Scientific Massenspektrometern erforderlich ist. Die LTQ ESI-Kalibrierlösung für den Positiv-Ionenmodus wird in einer nach ISO 9001 zertifizierten Einrichtung hergestellt, und jede Charge wird strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Die stabile Lösung wird in einer auslaufsicheren und hochreinen PTFE-Flasche bereitgestellt.Leistungsmerkmale:
Starke Peaks – Mischung aus Koffein, MRFA und Ultramark 1621 in einer Acetonitril-Methanol-Essigsäure-Lösung
Gebrauchsfertig – der Massenreferenzstandard wird in eine Spritze aufgezogen und in das Gerät injiziert
Hochgradig rein – für die Massenspektrometrie geeignete Reagenzien in einem auslaufsicheren Behälter
Stabil – kann bei Raumtemperatur länger als ein Jahr aufbewahrt werden
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Peptide | |
Massenspektrometrie | |
10 mL |
Kalibrierlösung | |
Bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Peptide | |
Kalibrierung | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- LTQ ESI POSITIVE LON CAL. SOL.
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid, methanol, acetonitrile