Learn More
Thermo Scientific™ LC-SMCC (succinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxy-(6-amidocaproate))
Vernetzung von Aminen mit Sulfhydrylen mit diesem langen Crosslinker, der aus NHS-Ester- und Maleimid-Gruppen an den Enden eines stabilisierenden Cyclohexan-haltigen, 15-atomigen Spacerarms besteht.
Marke:  Thermo Scientific™ 22362
Artikelnummer. 11831305
  • 323.00 CHF / 50 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce LC-SMCC ist ein Amin-Sulfhydryl-Crosslinker mit NHS-Ester und Maleimidreaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines langen, Cyclohexan-stabilisierten Spacerarms (16,2 Å)
Leistungsmerkmale:
  • Ideal für die Kopplung von Enzymen an Antikörper, da sowohl die Enzymaktivität als auch die Antikörperspezifität nach der Kopplung erhalten bleiben können
  • Ein Cyclohexanhaltiger Spacer stabilisiert die Maleimidgruppe.
  • Geeignet für die Vorbereitung stabiler maleimidaktivierter Proteine.
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Maleimid
  • Reaktiv gegen: Amino- und Thiolgruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin-Sulfhydryl
LC-SMCC
Nein
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Umgebungstemperatur
Chemische Markierung
Maleimid, NHS-Ester
Fest
DMF, DMSO
Nein
Nein
447,48
16,2 Å
Ja
Pierce™
Heterobifunktional
Mittel (10 bis 30 Å)
50 mg
Standard
Crosslinker
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK405918 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number22362
ChargennummerZI397063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number22362
ChargennummerZF395335 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number22362
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2024 Catalog Number22362
ChargennummerZC390453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number22362
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ LC-SMCC (succinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxy-(6-amidocaproate)) > 50mg