Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Lane Marker Non-Reducing Sample Buffer
Gebrauchsfertige 5x SDS-PAGE-Probenladepuffer, erhältlich in reduzierenden und nicht reduzierenden Formulierungen, beide mit einem rosa Farbstoffpufferfront-Marker.
Marke:  Thermo Scientific™ 39001
96.56 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
96.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11819340
  • 145.00 CHF / 5 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Probenpuffer zur Spurenmarkierung sind gebrauchsfertige 5x SDS-PAGE Probenladepuffer, die in reduzierenden und nicht reduzierenden Formulierungen mit einem rosa Farbstoffpufferfront-Marker erhältlich sind.
Lane Marker Reducing und Non-Reducing Probenpuffer sind praktisch und gebrauchsfertig für SDS-Polyacrylamid-Gel-Elektrophoresen (SDS-PAGE) und Western Blotting. Formuliert als 5x-Stammlösung anstelle der traditionellen 2x-Stammlösungen, ermöglichen sie ein größeres Proteinlösungsvolumen, das den Proben in allen Wells hinzugegeben werden kann. Bei diesen Puffern ist die Wahl eines hell-rosa Tracking-Farbstoffes anstelle des traditionellen bromphenolblauen Farbstoffes besonders auffällig. Dieser rosa Farbstoff markiert nicht nur die Farbstofffront im Gel, sondern auch Transfers, und geht mit den Nitrocellulosemembranen dauerhafte Bindungen ein. Folglich kann der Farbstoff zur Beurteilung der Transfereffizienz und Ausrichtung zugeschnittener Membranen genutzt werden. Der Reducing Probenpuffer enthält DTT als Reduktionsmittel, wodurch der repugnante Geruch im Zusammenhang mit Mercaptoethanol-haltigen Puffern beseitigt wird.
Lane Marker Probenpuffer sind einfach anzuwenden. Einfach einen Teil Probenpuffer mit vier Teilen Proteinprobe mischen, wärmedenaturieren und anschließend die Gelproben-Wells befüllen. Durch Nachverfolgung der rosafarbenen Farbstoffmarkierung erhält man Auskunft über den Verlauf der Elektrophorese Lane Marker Probenpuffer können in verschiedenen Denaturierungsgelen verwendet werden und sind kompatibel mit Coomassie-Farbstoff und Silber-Färbungstechniken sowie Western Blotting-Verfahren.
Leistungsmerkmale:
  • Leicht erkennbar – Heller rosa Farbstoff markiert die Pufferfront und lässt den Fortschritt der Elektrophorese deutlich erkennen
  • Konzentriert – 5x-Stammlösungen ermöglichen eine größere Bandbreite an Proteinprobenmengen für die Elektrophorese
  • Übertragbarer Marker-Farbstoff – Rosa Farbstofftransfers mit Protein zur Nitrocellulosemembran für die Überprüfung der Transferrichtung und Orientierung des Blots
  • Flexibilität in SDS-PAGE-Anwendungen – Erhältlich in zwei gebrauchsfertigen Formulierungen zur Reducing- oder Non-Reducing-Denaturierung der SDS-Polyacrylamid-Elektrophorese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. Das Produkt wird ungekühlt versendet.
Probenladepuffer
Fluoreszent
Nicht reduzierender Probenpuffer zur Spurenmarkierung
Pierce™
Pierce nicht-reduzierender Probenpuffer zur Spurenmarkierung (5x)
5X
SDS-PAGE
SDS-PAGE Gele
5 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZH399418 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog Number39001
ChargennummerZD380609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog Number39001
ChargennummerYG371309 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2023 Catalog Number39001
ChargennummerYD363399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2023 Catalog Number39001
ChargennummerXK352207 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2022 Catalog Number39001
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Lane Marker Non-Reducing Sample Buffer > Nicht-reduzierender Puffer; 5 ml