Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LAL Chromogenic Endotoxin Quantitation Kit
Messen Sie Endotoxinwerte (LPS, Lipopolysaccharide) in Protein-, Peptid- oder Antikörperproben mit unserem LAL-Assay (Limulus-Amöbozyte-Lysat) präzise.
Marke:  Thermo Scientific™ 88282
Artikelnummer. 12117850
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce LAL chromogene Endotoxin-Quantifizierungs-Kit misst den Endotoxingehalt in einer Protein-, Peptid- oder Antikörperprobe mithilfe eines Limulus-Amöbozyten-Lysat-Assays (LAL-Test).
Mit dem Pierce LAL Chromogene Endotoxin-Quantifizierungskit wird die Endotoxin-Konzentration in einer Probe über ein chromogenes Signal gemessen, das in Anwesenheit von Endotoxinen erzeugt wird. Proben können mit einem Mikrotiterplatten-Lesegerät auf Absorptionsänderungen bei 405 nm untersucht werden. Eine Standardkurve wird mit dem E. coli-Endotoxin-Standard erstellt. Dieser ist in jedem Kit enthalten, um Endotoxinwerte zu berechnen, die so niedrig sind wie 0,1 EU/ml. Protein- und Antikörperproben können in nur 30 Minuten untersucht werden. Die Bestimmung des Endotoxin-Gehalts ist von Bedeutung. Damit soll die Wirksamkeit von Methoden zur Beseitigung von Endotoxinen beurteilt und ein endotoxischer Schock, Entzündungen und/oder eine Sepsis in Gewebekulturzellen und Tieren verhindert werden, die mit Endotoxin-kontaminierten Proteinen injiziert wurden.
Leistungsmerkmale:
  • Empfindlich—Erkennung schon von 0,1 EU/ml
  • Schnell—Durchführung dieses Assays in 30 Minuten
  • Wirtschaftlich—nur 10 μl einer Protein-Probe pro Assay erforderlich
  • PräziseE. coli O111:B4-Standard in jedem Kit ermöglicht eine genaue Bestimmung der Endotoxin-Menge
  • Vielseitig—Absorptionsmesswerte bei 405 nm sind kompatibel mit gängigen ELISA-Platten-Lesegeräten
Empfohlen für:
Quantifizierung des Endotoxin-Gehalts in einer Protein-, Peptid- oder Antikörperlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet.
Kolorimetrisch
Pierce™
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion
Endotoxin Quantifizierungskit
[Sonstige]
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
50 Tests
Nicht zielspezifisch
Kit
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerWC325809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2021 Catalog Number88282
ChargennummerVJ312731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2020 Catalog Number88282
ChargennummerVH310729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2020 Catalog Number88282
ChargennummerVG301696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2020 Catalog Number88282
ChargennummerVC298982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2020 Catalog Number88282
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ LAL Chromogenic Endotoxin Quantitation Kit > Kit für 50 Tests