Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Jacalin Agarose
Zur Aufreinigung von humanem IgA aus Serum oder Kolostrum bzw. zur effizienten Entfernung von IgA-Kontaminationen aus IgG-Proben mit diesem spezifischen Affinitätsharz.
Marke:  Thermo Scientific™ 20395
388.01 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11846774
  • 582.00 CHF / 5 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Jacalin Agarose für die spezifische Affinitätsreinigung von humanem IgA aus Serum oder Kolostrum bzw. zur effizienten Entfernung von IgA-Kontaminationen aus IgG-Proben.
Jacalin ist ein Alpha-D-Galactose-bindendes Lektin aus Jakobsfruchtsamen (Artocarpus integrifolia). Dieses Lektin ist ein Glykoprotein (ca. 40 kDa) bestehend aus vier identischen Untereinheiten. Jacalin bindet mit hoher Spezifität an humanes IgA1 (andere Bezeichnung: sekretorisches IgA). Aus diesem Grund wurde Jacalin auf quervernetztem Agarosegranulat immobilisiert, um humanes IgA aus IgG- und IgM-Serum- bzw. -Kolostrum-Proben zu entfernen.
Leistungsmerkmale:
  • Immobilisiertes Jacalin – bindet speziell humanes IgA1 (nicht humanes IgA2 oder anderes IgA von anderen Spezies)
  • Bindungsvermögen – das Harz wird mit ca. 4,5 mg Jacalin/ml Harz geladen und bindet effektiv 1 bis 3 mg humanes IgA1/ml Harz
  • Agarose-Harz – der Träger ist eine vernetzte 6%ige gekörnte Agarose, das beliebteste und vielseitigste Harz für Verfahren zur Affinitätsreinigung von Proteinen
Empfohlen für:
Zur Aufreinigung von humanem IgA1 aus Serum und Kolostrum; Aufreinigung bzw. Entfernung von IgA aus Immunglobulinproben; Trennung von IgA1 und IgA2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Agarose
Agaroseharz, Affinität
Lektine
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. Produkt nicht einfrieren.
Pierce™
Flasche
IgA-Antikörper
5 ml
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ404872 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog Number20395
ChargennummerZF396655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Catalog Number20395
ChargennummerZB393827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number20395
ChargennummerZA383029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number20395
ChargennummerYE368920 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2023 Catalog Number20395
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Jacalin Agarose > Harz; 5 ml