Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Iodoacetic Acid
Mit Thermo Scientific™ Pierce™ Jodessigsäure und Iodacetamid können Sie schnelle Carboxymethylierungen von reduzierten Cystein-Rückständen durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ 35603
Additional Details : Gewicht : 1.81440kg
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Pierce™ Jodessigsäure und Iodacetamid können Sie schnelle Carboxymethylierungen von reduzierten Cystein-Rückständen durchführen.
Iodessigsäure reagiert mit Sulfhydryl-Gruppen an Cysteinen, Stickstoffen von Imidazolyl-Seitenketten von Histidinen, dem Thioether von Methionin und der primären Amin-Gruppe von Lysinen. Reaktionsgeschwindigkeit und Spezifität sind abhängig vom Ionisierungsgrad, der über den pH-Wert der Reaktionsbedingungen beeinflusst werden kann.
Leistungsmerkmale:
- Reaktion bei leicht alkalischem pH-Wert zur spezifischen S-Carboxymethylierung freier Sulfhydrylgruppen
- Reaktion bei niedrigem pH-Wert zur spezifischen Carboxymethylierung von Methioninen
- Reaktion bei hohem pH-Wert zur bevorzugten Carboxymethylierung von Histidinen und Lysinen
- Methylat-reduzierte Cystein-Peptidfragmente im Proteaseverdau für die Massenspektrometrie
Spezifikation
Thiol | |
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C. | |
Blockiergruppen | |
Kurz (<10 Å) | |
500 mg | |
Iodessigsäure |
Jodessigsäure | |
Nicht reaktive Gruppe | |
Pierce™ | |
Pulver | |
Wasser |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.