Learn More
Thermo Scientific™ Inclusion Body Solubilization Reagent
Rückgewinnung rekombinanter Proteine, die während der bakteriellen Überexpression unlösliche Aggregate bilden, mit diesem Reagenz, das für die Solubilisierung von Einschlusskörpern optimiert ist.
Marke: Thermo Scientific™ 78115
337.02 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Rekombinante Proteine, die während der bakteriellen Überexpression unlösliche Aggregate bilden, können mit dem Thermo Scientific™ Inclusion Body Solubilization Reagent effektiv abgerufen werden.
Das Inclusion Body Solubilization Reagent besteht aus einem Denaturierungsmittel in gebrauchsfertiger wässriger Lösung. Es unterstützt die Auflösung von Proteinaggregaten (Inclusion Bodies), die aus der löslichen Fraktion von Bakterienzelllysaten getrennt wurden. Das Reagenz ist für die Wiedergewinnung von exprimierten Proteinen konzipiert, die nach Lyse und Extraktion mit Reagenzien wie dem Thermo Scientific B-PER Bacterial Protein Extraction Reagent in löslicher Form vorliegen. Bakterien werden häufig zur rekombinanten Proteinexpression eingesetzt. Allerdings bilden 70 bis 80 % der Proteine, die mit rekombinanten Verfahren in E. coli erzeugt wurden, Inklusionskörper (d. h. Proteinaggregate). Haben sich solche Aggregate einmal gebildet, ist es schwer, sie wieder zu solubilisieren. Das proprietäre hochwirksame Denaturierungsmittel, das in diesem Reagenz enthalten ist, stellt ein äußerst effektives Mittel zur Solubilisierung der Proteinaggregate dar. Je nach Anwendungsart ist es möglich, das Reagenz mit zusätzlichen Komponenten wie Reduktionsmitteln und Chelat-Bildnern zu verwenden.Leistungsmerkmale:
- Realisiert den grundlegenden ersten Schritt für nachfolgende Verfahren zur Proteinrückfaltung von unlöslichen Proteinen.
- Gebrauchsfertige, einfach zu verwendende Lösung; kein Ansetzen erforderlich
- Kompatibel mit Thermo Scientific Coomassie Plus Protein Assay Kit (Art.-Nr. 23236), um den Expressionsgrad zu bestimmen
- Das proprietäre Denaturierungsmittel kann einfach durch Dialyse entfernt werden, um die SDS-PAGE auszuführen
- Es können zusätzliche Komponenten wie Reduktionsmittel oder Chelatbildner eingesetzt werden
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Pierce Protein Refolding Kit (Art.-Nr. 89867)
Spezifikation
Solubilisierungsreagenz | |
Flüssig | |
100 mL |
Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. | |
Chaotrop, Vergällungsmittel |
Sicherheit und Handhabung
- Inclusion Body Solubilization Reagent
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: alkaline guanidine salt