Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Immunodiffusion Plates, Multiple Pattern
Identifizieren und charakterisieren Sie Antikörper-Antigen-Bindungsinteraktionen mit diesen standardmäßigen Ouchterlony-Gelplatten mit Mustern von sechs Wells um einen Well herum.
Marke: Thermo Scientific™ 31111
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Immundiffusionsplatten sind standardmäßige Ouchterlony-Gelplatten, mit einem Muster aus sechs Wells um ein Well, um Antigen-Antikörper-Bindungsinteraktionen zu untersuchen und zu charakterisieren.
Die Immundiffusion (ID) ist eine klassische Technik zum Nachweis von Antikörper-Antigen-Interaktionen, die auf der Theorie der Doppeldiffusion beruht, wie ursprünglich von Oudin1 und Ouchterlony beschrieben.2 Antigene und Antikörper werden in separate Wells gelegt, die in eine Gelmatrix gestanzt und aufeinander zu diffundiert werden können. Wenn die Reaktion positiv ist, bildet sich ein Niederschlag, der als opake Linie erscheint. Die Fällungsreaktion tritt auf, wenn die Antigen- und Antikörperkonzentrationen in annähernd äquivalenten Anteilen kombiniert werden.Wenn sich multivalente Antigene mit zweiwertigen Antikörpern in Lösung kombinieren, werden dreidimensionale Scheitelpunkte gebildet, die aggregieren und ausfällen. Die Menge an Präzipitat variiert proportional zur Konzentration des Antigens und Antikörpers. Bei äquivalenten oder optimalen Proportionen fällt fast das gesamte Antigen und der Antikörper aus. Bei einem Überschuss an Antikörpern sind die mit dem Antigen gebildeten Komplexe unlöslich. Bei einem Überschuss an Antigen neigt das Präzipitat zur Auflösung, verursacht durch die Bildung von löslichen Komplexen.
Leistungsmerkmale:
- Das Geliermittel enthält Fällungsaufheller und Diffusionsverstärker, die helfen, den Interaktionsprozess zu visualisieren bzw. zu beschleunigen
- Gute Präzipitationslinien für jede Spezies (einschließlich Kaninchen)
- Gele können gewaschen, getrocknet und gefärbt werden, um eine dauerhafte Aufzeichnung zu erhalten
Spezifikation
Immundiffusion (ID) | |
Präzipitat | |
Multi-Well-Platte | |
6 | |
6 plates | |
Immundiffusion (ID) | |
3,2mm |
Nach Eingang bei 4 °C lagern Die Platten werden bei Umgebungstemperatur versendet. Die Platten nicht einfrieren und nicht austrocknen lassen. | |
Durchsichtig | |
22 μl | |
Pierce™ | |
Nicht zielspezifisch | |
2,8mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZJ4523821I | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 31111 |
ZI387043 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 31111 |
ZH387042 | Analysenzertifikat | 28/08/2024 | 31111 |
ZF387041 | Analysenzertifikat | 25/06/2024 | 31111 |
ZC387040 | Analysenzertifikat | 22/03/2024 | 31111 |