Learn More
Thermo Scientific™ Immobilized Pepsin (Agarose Resin)
Erzeugen und reinigen Sie Fab- und F(ab')-Fragmente aus Antikörpern mit säurehaltiger Endopeptidase (Pepsin), die auf gekörntem Agarose-Harz immobilisiert sind.
Marke: Thermo Scientific™ 20343
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Immobilisiertes Pepsin besteht aus einer sauren Endopeptidase (Pepsin), die auf Agarose-Beads immobilisiert wurde, um die Erzeugung und Reinigung von Fab- und F(ab')-Fragmenten aus Antikörpern zu ermöglichen.
Immobilisiertes Pepsin kann in jeder Anwendung durch freies Pepsin ersetzt werden und ist von Vorteil, da es die Autolyse praktisch eliminiert, die Kontamination einer Probe mit der Protease verhindert und die Kontrolle der Verdauung durch Entfernen des Pepsin ermöglicht. Immobilisiertes Pepsin ist außerdem stabiler gegen wärmeinduzierte Denaturierung, was zu einer längeren Aufrechterhaltung der Aktivität führt. Das F(ab')2-Vorbereitungskit enthält immobilisiertes Pepsin, andere notwendige Reagenzien und ein optimiertes Protokoll für die Verdauung von humanen, Kaninchen- und Mausantikörpern.Leistungsmerkmale:
- Pepsin kann Fc-Fragmente aus IgG spalten, was zu F(ab')2-Fragmenten führt
- Breite Spezifität, einschließlich Esterase-Aktivität
- Einfach zu bedienen – Entfernen Sie einfach die Agarose-Beads, um den Enzymverdau zu beenden
Lieferumfang:
Das Kit enthält immobilisiertes Pepsin, andere notwendige Reagenzien und ein optimiertes Protokoll für den Verdau von humanen, Kaninchen- und Mausantikörpern.
Spezifikation
Das Produkt nach Erhalt bei 4 bis 8 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Flüssige Suspension | |
5 mL | |
Pepsin |
Sicherheit und Handhabung
- IMMOBILIZED PEPSIN, 5 ML
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Pepsin A
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.