Learn More
Thermo Scientific™ Immobilized Ficin (Agarose Resin)
Ermöglichen Sie eine kontrollierte Antikörperfragmentierung, insbesondere von Maus-IgG1, mit dieser Sulfhydryl-spezifischen Ficin-Protease, die auf gekörntem Agarose-Harz immobilisiert ist.
Marke:  Thermo Scientific™ 44881
Artikelnummer. 10006813
  • 413.00 CHF / 5 Milliliter
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Immobilisiertes Ficin besteht aus einer Sulfhydryl-spezifischen Protease (Ficin), die an gekörntem Agaroseharz immobilisiert wurde, um eine kontrollierte Antikörperfragmentierung, insbesondere von Maus-IgG1, zu ermöglichen.
Ficin, ähnlich wie Papain, ist eine unspezifische, aus Feigenlatex isolierte Sulfhydrylprotease. Das Molekulargewicht von Ficin beträgt ungefähr 25.000. Es ist bei einem pH-Wert von 4 bis 9,5 wirksam, wobei ein pH-Wert von 6,5 optimal ist. Wenn IgG-Moleküle bei Vorhandensein von Cystein mit Ficin inkubiert werden, werden eine oder mehrere Peptidbindungen in der Hinge-Region gespalten, wodurch entweder Fab-Fragmente oder F(ab')2-Fragmente erzeugt werden. Maus-IgG1 ist mit Papain oder Pepsin besonders schwer in funktionelle Fab- oder F(ab')2-Fragmente zu verdauen, jedoch sind Ausbeute und Immunreaktivität beim Verdau von Maus-IgG1 mit Ficin besser. Immobilisiertes Ficin wurde speziell für die Spaltung von Maus-IgG1 in Fab- oder F(ab')2-Fragmente entwickelt und ist von Vorteil, da es die Autolyse praktisch eliminiert, die Kontamination einer Probe mit der Protease verhindert und die Kontrolle des Verdaus durch Entfernen von Ficin oder die Kontrolle des Probenflusses über eine immobilisierte Ficin-Säule ermöglicht.
Leistungsmerkmale:
  • Kann sowohl Fab- als auch F(ab')2-Fragmente aus Maus-IgG1 erzeugen
  • Die Reaktion kann einfach gesteuert werden
  • Antikörperfragmente sind frei von Autoverdauungsprodukten
  • Die Ficin-Kontamination in Antikörperfragmente wird eliminiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt: 5 ml abgesetztes Harz.
Im Originalbehälter, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C.
Flüssige Suspension
5 mL
Immobilisiertes Ficin
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Immobilized Ficin, 5 Ml.
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium chloride, Ficin