Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Iminobiotin Agarose
Agarose-Beads aus immobilisiertem Biotin (und Iminobiotin) binden stark (oder reversibel) und entfernen (oder reinigen) Streptavidin- oder Avidin-Proteine und -Konjugate aus Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ 20221
187.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11856734
  • 281.00 CHF / 5 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Iminobiotin und Biotin Harz eignen sich für ungewöhnliche Affinitätsreinigungs-Experimente, die eine Reinigung oder Entfernung von Streptavidin- oder Avidinproteinkomponenten erfordern.
Pierce Biotin Agarose und Iminobiotin Agarose bestehen aus Beaded Agarose, an die die Biotin- und Iminobiotin-Untereinheiten mittels kovalenter Immobilisierung konjugiert wurden. Typische Avidin-Biotin-Affinitätsverfahren verwenden immobilisierte Avidin- oder Streptavidin-Proteine, um Biotin-tagged Moleküle aus der Probe einzufangen. Gelegentlich fallen Anwendungssituationen mit umgekehrten Vorzeichen an. Hierbei wird immobilisiertes Biotin zum Einfangen von Avidin- oder Streptavidin-Komponenten aus einer Probe eingesetzt. Diese Biotin- und Iminobiotin-Harze sind für derartige spezielle Fälle konzipiert worden.
Da immobilisiertes Biotin sehr starke Bindungen mit Avidin und Streptavidin eingeht, eignet es sich für Anwendungen, die irreversible Verbindungen erfordern. Immobilisiertes Iminobiotin ist das Guanidino-Analogon des Biotins. Die Dissoziationskonstante des Avidin-Iminobiotin-Komplexes ist pH-Wert-abhängig. Bei pH 9,5 bis 11 geht der Avidin-Iminobiotin-Komplex eine feste Bindung ein. Bei pH 4 folgt eine Dissoziation des Avidin-Iminobiotin-Komplexes. Daher eignet sich Iminobiotin-Agarose für Anwendungssituationen, die eine reversible Bindung und Elution der Avidin-Komponenten erfordern.
Leistungsmerkmale:
  • Ermöglicht die Reinigung oder Entfernung von Avidin- oder Streptavidinproben.
  • Die Harze bestehen aus vernetzten Beaded Agarose an Biotin oder Iminobiotin, die durch kovalente Immobilisierung konjugiert wurden.
  • Biotin-Agarose eignet sich für nicht reversible Bindungen (z. B. für die Entfernung von Avidin-Komponenten aus einer Probe).
  • Iminobiotin-Agarose eignet sich für reversible Bindungen (z. B. zur nicht denaturierenden Reinigung von Avidin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Iminobiotin-Agarose
Pierce™
Streptavidin
Biotinderivat
Affinität, Agaroseharz
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
5 mL
Agarose
Flasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA405155 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number20221
ChargennummerZG392939 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number20221
ChargennummerYL382536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number20221
ChargennummerYD372938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2023 Catalog Number20221
ChargennummerXL364738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number20221
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Iminobiotin Agarose > Iminobiotin-Agarose; 5 ml