Learn More
Thermo Scientific™ MBP Column Preparation Buffer for Pierce™ IgM Purification Kit
Bedienerfreundliche Aufreinigung von IgM aus Maus-Aszitesflüssigkeit auf Grundlage von immobilisiertem mannanbindendem Protein; IgM wird in den im Lieferumfang des Kits enthaltenen Puffern gebunden.
Marke:  Thermo Scientific™ 21018
59.16 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11896794
  • 88.75 CHF / 50 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Kit zur IgM-Aufreinigung ist eine bedienerfreundliche Affinitätsmatrix mit Puffersystem zur Aufreinigung von IgM aus Aszitesflüssigkeit von Mäusen. Bei der Methode kommt immobilisiertes mannanbindendes Protein (MBP) zum Einsatz, das IgM in den im Lieferumfang des Kits enthaltenen Puffern bindet.
Pierce MBP-Agarose ist gereinigtes mannanbindendes Protein (MBP) (andere Bezeichnungen mannosebindendes Protein bzw. mannosebindendes Lektin, MBL), das auf 4%igem Agarosegranulat immobilisiert wurde. In Kombination mit einem optimierten Puffersystem erlaubt dieses Harz eine temperatur- und calciumabhängige Bindung und spezifische Affinitätsreinigung von Maus-IgM aus Aszitesflüssigkeit und anderen konzentrierten Proben. Das Harz und die wichtigen Puffer sind einzeln oder zusammen in Form eines Komplettkits zur IgM-Reinigung erhältlich; das Kit enthält eine mit MBP-Agarose vorgepackte 5-ml-Säule.
Besondere Merkmale:
  • Immobilisiertes MBP – das Affinitätssystem auf der Basis von Mannan-bindendem Protein (MBP) ermöglicht die spezifische Aufreinigung von Maus-IgM aus Aszitesflüssigkeit oder die teilweise Isolierung von humanem IgM aus Serum
  • Vollständiges Kit – das IgM-Aufreinigungskit enthält eine vorgepackte MBP-Säule und gebrauchsfertige Puffer für eine praktische Aufreinigung von mindestens 1,5 mg IgM aus 0,5 ml Aszitproben pro verwendeter Säule
  • Milde Bedingungen – die nicht denaturierenden, nahezu neutralen Pufferbedingungen gewährleisten die Rückgewinnung funktioneller Antikörper
  • Wiederverwendbar – stabile Liganden und Harze können regeneriert und mindestens 10 Mal ohne signifikanten Rückgang des Bindungsvermögens wiederverwendet werden
Enthält:
Das Kit enthält eine 5-ml-MBP-Agarose-Säule, Säulenvorbereitungspuffer, IgM-Binde- und Elutionspuffer und eine Säulenverlängerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IgM-Aufreinigungskit
Konditionierungsreagenz
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C.
Flüssig
Pierce™
Pierce MBP Column Preparation Buffer
50 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZH399395 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog Number21018
ChargennummerYJ379904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number21018
ChargennummerXL358547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number21018
ChargennummerXD346394 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2022 Catalog Number21018
ChargennummerWG329358 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2021 Catalog Number21018
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MBP Column Preparation Buffer for Pierce™ IgM Purification Kit > Vorbereitungspuffer für MBP-Säulen; 50 ml