Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Salzsäurelösung
6N HCl-Lösung mit konstantem Siedepunkt, geliefert in1 ml-Ampullen, zur Säurehydrolyse von Proteinen (Proteinhydrolyse) für die HPLC-Aminosäurenanalyse.
Marke:  Thermo Scientific™ 24308
95.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10790615
  • 112.00 CHF / 10 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Flusssäurelösung ist eine 6 N-Salzsäurelösung mit konstantem Siedepunkt, geliefert in 1 ml-Ampullen, die spezifisch als Sequenzierungsreagenz zur vollständigen Proteinhydrolyse im Rahmen der Aminosäurenanalyse formuliert ist.
Leistungsmerkmale:
  • Hydrolysiert Peptide innerhalb von 6 Stunden bei 150 °C
  • Speziell aufgereinigt zur Erzielung Ninhydrin-negativer Blanks bei der Hydrolyse
  • Abgepackt in vorgeritzten Ampullen zur Beseitigung von Kontaminationen und zur Sicherstellung der Produktintegrität
Bestellinformationen:
Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Salzsäurelösung
Keine Produkt-PDF mit Lagerungsinformationen verfügbar.
10 x 1 ml
Fest
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Salzsäurelösung > Salzsäure, 10 x 1 ml