Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Streptavidin Chromatography Cartridge, 5 mL
Binden Sie biotinylierte Proteine und andere Liganden mit einer großen Auswahl an hochwertigen Agarose- und Acrylamid-Beads und -Säulen aus rekombinantem Streptavidin für die Biotin-Bindung.
438.00 CHF - 592.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Harz darf nicht eingefroren werden. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
---|---|
Partikelgröße | 45 bis 165 μm |
Produktlinie | Pierce™ |
Proteinform | Rekombinant |
Ziel | Biotin-markierte Moleküle |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11746436
|
Thermo Scientific™
87740 |
1 Kassette |
592.00 CHF
5 Milliliter |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11736436
|
Thermo Scientific™
87739 |
2 Kassetten |
438.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin Resins bieten eine breite Auswahl an hochwertigen Affinitäts-Beads und -säulen für nahezu alle Arten der Biotin-basierten Reinigung.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce Streptavidin Agarose und UltraLink Harze bieten unterschiedliche Harzformate, Bindungskapazitäten und Packungsgrößen für die Biotin-Bindung mit immobilisiertem Streptavidin, um nahezu alle Immunpräzipitations- oder Affinitätsreinigungsverfahren abzudecken. Dabei setzen die Produkte eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53 kDa und einem praktisch neutralen isoelektrischen Punkt ein. Die Vorbereitung der Harze beruht auf effizienten und stabilen chemischen Verfahren: Durch die kovalente Kopplung von Streptavidin an poröser Agarose oder UltraLink Biosupport entstehen Streptavidin Agarose und UltraLink Harze mit Laugungsresistenz und Stabilität im Bereich von pH 2 bis 11. Es handelt sich um Produkte, die für zahlreiche klein- und großvolumigen Anwendungssituationen der Affinitätsreinigung mit biotinylierten Makromolekülen eine ausgezeichnete Wahl darstellen. Dazu gehört auch die Trennung biotinylierter Moleküle aus Proben sowie die Immunpräzipitation von Antigenen unter Rückgriff auf Biotin-markierte Antikörper.Besondere Merkmale:
Bewährte Kopplungschemien – Zum Präparieren der Harze werden Methoden eingesetzt, die der herkömmlichen Immobilisierung mittels Bromcyan (CNBr) überlegen sind. Dadurch zeichnen sich die Harze durch gesteigerte Funktionalität, niedrigen Grad an unspezifischen Bindungen und exzellente Laugungsresistenz aus.
Vielseitige Harze – Mit der Polysaccharid-basierten Agarose und den Acrylamid-basierten UltraLink™ Biosupport Harzen stehen zwei unterschiedliche Optionen zur Verfügung, die sich für besondere experimentelle Bedingungen eignen und mit Schwerkraft-basierten, Spin- und FPLC-Methoden kompatibel sind.
In mehren Formaten erhältlich – Der Anwender kann zwischen zwei Harz-Typen, Standard- oder Hochkapazität, klein- oder großvolumigen Packungsgrößen wählen (auch als Massenware verfügbar).
Überlegene Leistung – Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten bietet Hochleistungsharz doppelte oder dreifache Bindungskapazität; daher reichen kleine Mengen Harz für Experimente.
Produktspezifische Merkmale:
- Agarose-Harze, vernetzte, 6%ige Agarosebeads
- Im Vergleich zu Standard-Formen zeichnen sich Acrylamid-basierte UltraLink Plus Harze mit Beads (UltraLink Biosupport)
- und High Capacity Resins (Hochleistungsharze) durch eine höhere Packung mit Streptavidin (d. h. durch eine höhere Dichte) aus
Empfohlen für:
Reinigung von Membranantigenen in Kombination mit biotinylierten monoklonalen Antikörpern; Markierung der Zelloberfläche mit biotinylierten Reagenzien, gefolgt von Präzipitation mit immobilisiertem Streptavidin; Reinigung von Zelloberflächen-Glykoproteinen unter Einsatz von biotinyliertem Concanavalin A; Rückgewinnung von einzelsträngiger DNA für die Didesoxysequenzierung
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Harz darf nicht eingefroren werden. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Pierce™ | |
Biotin-markierte Moleküle | |
Streptavidin | |
Affinität, Agaroseharz |
45 bis 165 μm | |
Rekombinant | |
Chromatographiekartusche | |
Chromatographiekartusche |