Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus UltraLink™ Resin
Äußerst langlebiges Polyacrylamid-Säulenmaterial mit dicht immobilisiertem rekombinantem Protein A/G für eine herausragende IgG-Aufreinigung.
Marke: Thermo Scientific™ 53135
803.88 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G UltraLink Harz ist ein äußerst strapazierfähiges, Polyacrylamidgranulat-Säulenmaterial, in dem rekombinantes Protein A/G für die Verwendung in IgG-Aufreinigungsverfahren bei hoher Dichte immobilisiert wurde.
Protein A Plus UltraLink Resin dient zur hochwertigen Bindung und Aufreinigung von IgG in Chromatographieverfahren, die Gravitationsfluss, Zentrifugiersäulen oder Mitteldruckverfahren einsetzen. Protein A/G ist ein rekombinantes Fusionsprotein, das aus Antikörper bindenden Domänen von Protein A und Protein G besteht, was die Antikörper-Aufreinigung von Serumproben verschiedener Tierarten ermöglicht.UltraLink Resin ist ein Azlacton-aktiviertes Polyacrylamid-Säulenmaterial, das hydrophil, ladungsfrei, hochgradig vernetzt, robust und porös ist und eine hohe Kapazität besitzt. Dieses Säulenmaterial eignet sich besonders für Mitteldruck-Chromatographieverfahren, wenn große Probenvolumina schnelle Flüsse erfordern (FPLC-Chromatographie) und für Einsatzfälle umfangreicherer Größenordnungen. Im Gegensatz zu herkömmlichem Säulenmaterial mit Agarosegranulat wird UltraLink Säulenmaterial bei hohen Flussraten, die Drücke bis zu 25 psi generieren, nicht zerquetscht oder zerrieben.
Leistungsmerkmale:
Immobilisiertes Protein A/G – kombiniert die IgG-Bindungsdomäne von Protein A und Protein G und ermöglicht so die Aufreinigung zahlreicher IgG-Unterklassen und -Spezies
Hohe Kapazität – die “Plus”-Variante verfügt über eine große Menge von immobilisiertem Protein A/G und hat ein Bindungsvermögen von mindestens 28 mg humanem IgG pro Milliliter Harz
UltraLink Harz – auf Acrylamid basiertes Säulenmaterial, das eine Alternative zu Säulenmaterial aus vernetztem Agarosegranulat für Anwendungen mit mittlerem Druck bietet
Eigenschaften von Thermo Scientific UltraLink Harz:
- Unterstützung von pH-Stabilität: 1 bis 13
- Durchschnittliche Partikelgröße: 50 bis 80 Mikrometer
- Ausschlussgrenze: größer als 2.000.000 Dalton
- Durchschnittliche Oberfläche: größer als 250 m2 pro Gramm Beads
- Durchschnittliches Porenvolumen: mehr als 1,2 ml pro Gramm Beads (> 60 % des Bead-Volumens)
- Porengröße: 500 bis 1000 Angström (50 bis 100 nm)
- Maximale Lineargeschwindigkeit: 3.000 cm pro Stunde
- Maximaldruck: 100 psi (6,9 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann. (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
Spezifikation
Harz | |
UltraLink™ Harz, Affinität | |
Protein A/G | |
Nach Erhalt bei -4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Pierce™, UltraLink™ | |
Flasche | |
IgG-Antikörper | |
2 mL |