Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Resin
Entfernen von Endotoxinen (Lipopolysaccharide oder LPS) aus Proben vor der Massenspektrometrie mit Spin-Säulen aus Poly(e-lysin)-Liganden auf Zellulosebeads.
626.00 CHF - 9080.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | Bis zu 2.000.000 EU pro ml |
---|---|
Zusammensetzung | Firmeneigener Ligand auf Beadzellulose, suspendiert in 20 % Ethanol |
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
Produktlinie | Pierce™ |
Ziel | Endotoxinentfernung |
Código de producto | Marca | Menge | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Menge | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12311973
|
Thermo Scientific™
88270 |
10 ml |
626.00 CHF
10 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12321973
|
Thermo Scientific™
88271 |
100 ml |
5060.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12331973
|
Thermo Scientific™
88272 |
250 ml |
9080.00 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Thermo Scientific™ Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin reduziert den Endotoxingehalt in Proteinproben um mehr als 99 % und maximiert gleichzeitig die Proteinrückgewinnung.
Das Pierce Endotoxin-Entfernungsharz mit hoher Kapazität kombiniert poröse Zellulosebeads mit einem von der FDA zugelassenen Konservierungsmittel für Lebensmittel, Poly(epsilon-lysin), als Affinitätsligand zur selektiven Bindung von Endotoxinen. Der Endotoxingehalt in Proteinproben wird mit unserem Spin-Becher-Format in nur 1 Stunde um mehr als 99 % reduziert. Dabei beträgt die Proteinrückgewinnung ≥85 %. Der modifizierte Affinitätsligand Polylysin beseitigt die Bedenken hinsichtlich der Toxizität, die mit alternativen Technologien verbunden sind, die Polymixin-B-Liganden und Natriumdesoxycholat-Puffer verwenden. Pierce Endotoxin-Entfernungsharz mit hoher Kapazität ist als Suspension zum Packen einer kundenspezifische Säule erhältlich, die mindestens 5 Mal wiederverwendet werden kann, ohne dass die Effizienz der Endotoxinentfernung verloren geht. Dieses Harz ist auch in einem neuen, für verschiedene Probenvolumina optimierten Spin-Säulen-Format zum Einmalgebrauch erhältlich.Besondere Merkmale:
Hohe Kapazität Bindet bis zu 2.000.000 EU/ml und eliminiert mindestens 99 % der Endotoxine
Langlebig Das Harz kann bis zu 10 Mal ohne Leistungsverlust wiederverwendet werden
Selektiv Rückgewinnung von mindestens 85 % der Proteinprobe
Hohe Leistung Kompatibel mit FDA-Richtlinien durch Reduktion der endgültigen EU-Konzentration auf weniger als 5 EU/ml
Schnell Unser neues Spin-Becher-Format ermöglicht die Endotoxin-Depletion innerhalb von 1 Stunde
Rein Spin-Säulen zum Einmalgebrauch verhindern die Kreuzkontamination von Proben
Optimiert Die Spin-Becher sind für verschiedene Probenvolumina optimiert
Wirtschaftlich Rabatte für große Mengen verfügbar
Erforderlich:
Endotoxin-freies Wasser
Empfohlen für:
Eliminieren der Endotoxine aus Protein- oder Antikörperproben vor der Transfektion von Zellen oder der Injektion von Tieren
Especificaciones
Bis zu 2.000.000 EU pro ml | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
Endotoxinentfernung | |
Firmeneigener Ligand | |
Affinity, Proprietäres Harz |
Firmeneigener Ligand auf Beadzellulose, suspendiert in 20 % Ethanol | |
Pierce™ | |
Harz- | |
Flasche |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.