Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 0.25 mL
Entfernen von Endotoxinen (Lipopolysaccharide oder LPS) aus Proben vor der Massenspektrometrie mit Spin-Säulen aus Poly(e-Lysin)-Liganden an gekörnter Cellulose.
Marke: Thermo Scientific™ 88273
109.25 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin reduziert den Endotoxingehalt in Proteinproben um mehr als 99 % und maximiert gleichzeitig die Proteinrückgewinnung.
Das Pierce Endotoxin-Entfernungsharz mit hoher Kapazität kombiniert poröse Zellulosebeads mit einem von der FDA zugelassenen Konservierungsmittel für Lebensmittel, Poly(epsilon-lysin), als Affinitätsligand zur selektiven Bindung von Endotoxinen. Der Endotoxingehalt in Proteinproben wird mit unserem Spin-Becher-Format in nur 1 Stunde um mehr als 99 % reduziert. Dabei beträgt die Proteinrückgewinnung ≥85 %. Der modifizierte Affinitätsligand Polylysin beseitigt die Bedenken hinsichtlich der Toxizität, die mit alternativen Technologien verbunden sind, die Polymixin-B-Liganden und Natriumdesoxycholat-Puffer verwenden. Pierce Endotoxin-Entfernungsharz mit hoher Kapazität ist als Suspension zum Packen einer kundenspezifische Säule erhältlich, die mindestens 5 Mal wiederverwendet werden kann, ohne dass die Effizienz der Endotoxinentfernung verloren geht. Dieses Harz ist auch in einem neuen, für verschiedene Probenvolumina optimierten Spin-Säulen-Format zum Einmalgebrauch erhältlich.Besondere Merkmale:
Hohe Kapazität Bindet bis zu 2.000.000 EU/ml und eliminiert mindestens 99 % der Endotoxine
Langlebig Das Harz kann bis zu 10 Mal ohne Leistungsverlust wiederverwendet werden
Selektiv Rückgewinnung von mindestens 85 % der Proteinprobe
Hohe Leistung Kompatibel mit FDA-Richtlinien durch Reduktion der endgültigen EU-Konzentration auf weniger als 5 EU/ml
Schnell Unser neues Spin-Becher-Format ermöglicht die Endotoxin-Depletion innerhalb von 1 Stunde
Rein Spin-Säulen zum Einmalgebrauch verhindern die Kreuzkontamination von Proben
Optimiert Die Spin-Becher sind für verschiedene Probenvolumina optimiert
Wirtschaftlich Rabatte für große Mengen verfügbar
Erforderlich:
Endotoxin-freies Wasser
Empfohlen für:
Eliminieren der Endotoxine aus Protein- oder Antikörperproben vor der Transfektion von Zellen oder der Injektion von Tieren
Spezifikation
Bis zu 2.000.000 EU pro ml | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
Pierce™ | |
Endotoxinentfernung | |
Firmeneigener Ligand | |
Affinity, Zelluloseharz |
5 ml-Zentrifugensäulen mit 0,25 ml Harz | |
Flüssig | |
5 Säulen | |
Zentrifugationssäule | |
Zentrifugationssäule |