Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Heptafluorbuttersäure (HFBA)
Flaschen und Ampullen mit 99.5 % reiner HFBA (MW 214.04, CAS 375-22-4), zum Einsatz als Ionenpaarbildungsreagenz bei der Peptidtrennung mit Umkehrphase (HLPC).
Marke: Thermo Scientific™ 25003
548.02 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Heptafluorbuttersäure (HFBA) wird gemäß strengen Spezifikationen hergestellt und geprüft, um eine hervorragende Leistung als Ionenpaar-bildendes Mittel bei der Umkehrphasen-Peptidtrennung zu gewährleisten.
Leistungsmerkmale:
- Typischer Reinheitsgrad liegt bei 99,7 % GC; < 0,1 % Wasser
- Sequenzierungsreagenz für den klassischen und automatisierten Abbau von Peptiden und Proteinen nach dem Edman-Verfahren
- Dichte: 1,645
- B.P. 120 °C
- Verpackt unter Stickstoff in bernsteinfarbenen Glasampullen oder Flaschen
- Transparente, farblose Flüssigkeit
Bestellinformationen:
Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
Spezifikation
Heptafluorbuttersäure (HFBA) | |
Flüssig | |
100 ml | |
Pierce™ |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Ionenkopplungsreagenz | |
99,5 % HFBA |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.