Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glykoprotein-Färbeset
Dieses praktische Kit eignet sich zum schnellen Färben von glykosylierten Proteinen in Polyacrylamid-Gelen mit der PAS-Methode (Periodic Acid-Schiff).
Marke:  Thermo Scientific™ 24562
537.70 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10688864
  • 582.00 CHF / 1 Set
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ausreichend für: 10 Mini-Gele (SDS-PAGE)
• Oxidationsreagenz, 2,5 g Pulver zur Herstellung von 250 ml
• Reduktionsreagenz, 1,25 g Pulver zur Herstellung von 250 ml
• Positivkontrolle (Meerrettich-Peroxidase), 1 mg
• Negativkontrolle (Sojabohnen-Trypsininhibitor), 1 mg
• Glykoprotein-Farbstoff, 250 ml
Alle Komponenten bei 4 °C lagern.
Kolorimetrisch
Glykoprotein-Färbekit
750 mL
In-Blot-Detektion, In-Gel-Detektion
Fuchsin-Sulfit
Pierce™
Proteine (Glykoproteine)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL399519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number24562
ChargennummerZL399519A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number24562
ChargennummerZI397505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number24562
ChargennummerZI397505A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number24562
ChargennummerZG395677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number24562
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Glykoprotein-Färbeset > Glykoprotein-Färbekit; 750 ml