Learn More
Pierce™ Pierce™ Glutathione Magnetic Agarose Beads
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Magnetic Agarose Beads bieten eine schnelle, bequeme Methode zur Aufreinigung der Glutathion-S-Transferase (GST) aus einem unbehandelten Bakterien-, Hefe- oder Säugerzelllysat
303.00 CHF - 990.00 CHF
Spezifikation
Konzentration Slurry: 25%
Versandbedingung Nasseis
Partikelgröße 30 μm
Form Flüssige Suspension
Produktlinie Pierce™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15585899
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pierce™
78602
20 mL
990.00 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15586619
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pierce™
78601
4 mL
303.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Produktmerkmale:
Pierce Glutathione Magnetic Agarose Beads eignen sich gut für die Reinigung von GST-Fusionsproteinen aus einem löslichen Proteinextrakt und sind ideal für die Aufreinigung von Proteinen, die in niedrigen Konzentrationen exprimiert werden, aus verdünnten Überständen.
Die Beads können in manuellen Anwendungen mit einem Magnetstativ oder in automatisierten Anwendungen mit einem Gerät wie dem Thermo Scientific KingFisher™ Flex Magnetpartikelprozessor verwendet werden. Automatisierte Geräte sind für Aufreinigungsvorgänge mit höherem Durchsatz und für das Screening von Aufreinigungsbedingungen besonders nützlich.
  • Leistungsstarke Beads — Nicht aggregierende, mit Magnetit (Fe3O4) versehene, superparamagnetische Beads bieten eine außergewöhnliche Gleichförmigkeit sowohl für manuelle als auch automatisierte HTS-Anwendungen
  • Stabiler Affinitätsligand — Glutathion ist kovalent an den Partikeln immobilisiert; dies gewährleistet Auslaugbeständigkeit und saubere Reinigungsprodukte
  • Hohe Kapazität — Die Bindungskapazität ist sowohl für Routine- als auch für anspruchsvolle Reinigungsverfahren ausreichend
Anwendungen:
  • Proteinreinigung und Proteinisolation
  • Proteinaufreinigung mit hohem Durchsatz mithilfe eines automatisierten Magnetpartikelprozessors
Spezifikation
Spezifikation
Slurry: 25%
30 μm
Pierce™
Glutathion
Nasseis
Flüssige Suspension
Magnetische Agarose-Beads
Flasche
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pierce™ Pierce™ Glutathione Magnetic Agarose Beads