Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gentle Ag/Ab Elution Buffer, pH 6,6
Für nicht denaturierende Antikörperreinigungen mit hoher Ausbeute mithilfe von Trägern zur IgG-Affinitätsreinigung mit diesen schonenden Pufferlösungen.
235.00 CHF - 688.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Elutionspuffer
Produktlinie Pierce™
Reagenztyp Elutionspuffer
pH 6,6
Inhalt und Lagerung 4 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10290544
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
21027
500 ml
235.00 CHF
500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10017053
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
21013
3,75 l
688.00 CHF
3.75 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Elutionspuffer
Elutionspuffer
4 °C
Pierce™
6,6
Flüssig
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Gentle Ag/Ab Elution Buffer, pH 6,6