Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Gleichzeitiger Nachweis der intrazellulären Aktivität von Gaussia- und Red Firefly-Luziferase in Säugetier-Ganzzelllysaten.
225.00 CHF - 1524.00 CHF
Spezifikation
Typ Assay-Kit
Ziel Luziferase, Glühwürmchen-Luziferase, Gaussia-Luziferase
Assay Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Kompatible Zellen Säugetierzellen
Nachweisverfahren Biolumineszierend
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12201642
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
16181
100 Reaktionskit
225.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12201652
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
16182
Kit für 1000 Reaktionen
1524.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Dual-Assay-Kit für Gaussia- und Firefly-Luziferase enthält die erforderlichen Reagenzien für den gleichzeitigen Nachweis der intrazellulären Aktivität von Gaussia- und Red Firefly-Luziferase in Säugetier-Ganzzelllysaten.
Das Pierce Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay-Kit ist ein hochempfindlicher Assay für den gleichzeitigen Nachweis der Aktivität von Gaussia- und Red Firefly-Luziferase. Gaussia-Luziferase fungiert als experimenteller Reporter mit konstitutiv aktivem Red Firefly-Licht als Normalisierungskontrolle. Diese Kombination aus Reporter und Kontrolle ermöglicht die gleichzeitige Überwachung experimenteller Reporter- und Kontrollaktivitäten von Luziferase in einem Single-Read-Assay, ohne dass eine Zugabe von Substratreagenzien oder ein Quenching in zwei Schritten erforderlich ist. Die Assay-Arbeitslösung enthält Substrate für beide Luziferasen, und die Reaktionen erfolgen gleichzeitig mit der Flash-Kinetik. Die daraus resultierenden lumineszenten Signale sind mit Filtern spektral auflösbar. Mit einer einzigen Probe können Forscher die transkriptionelle Aktivität von regulatorischen Elementen, Signaltransduktionswegen und die Auswirkungen von Aktivatoren oder Inhibitoren testen.
Leistungsmerkmale:
  • Gleichzeitig – Gleichzeitiger, filterbasierter, wellenlängengetrennter Nachweis von zwei Luziferase-Aktivitäten
  • Empfindlich – Messung der Aktivität der hellblauen Gaussia- und der Red Firefly-Luziferase in derselben Probe
  • Schnell – Im Gegensatz zu herkömmlichen sequenziellen Dual-Assays ist kein Quenching-Schritt erforderlich
  • Multiplex – Quantifizierung von zwei zellulären Aktivitäten in derselben (denselben) Probe(n) möglich
Lieferumfang:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und die Substrate Coelenterazin und D-Luziferin
Erforderlich:
Gaussia- und Red Firefly-Luziferase-Reporter; Filtersätze in den Bereichen 425 bis 525 nm für Gaussia Luc und 615 bis 675 nm für Red Firefly Luc. Luminometer oder ein anderes Gerät zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte; Injektor für die Bewertung von mehr als 24 Wells auf einmal erforderlich.
Empfohlen für:
Gleichzeitige Untersuchung von zwei regulatorischen Elementen; gleichzeitige Überwachung von zwei Signalwegen; Möglichkeit der Untersuchung von mehr als einem Ziel pro Screening (z. B. Off-Target-Effekte)
Spezifikation
Spezifikation
Assay-Kit
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Biolumineszierend
384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Chemisches Substrat
Luziferase-Substrat
Coelenterazin, D-Luciferin
Luziferase, Glühwürmchen-Luziferase, Gaussia-Luziferase
Säugetierzellen
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Enzym-markiert
Verbesserte Chemolumineszenz
Pierce™