Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Gleichzeitiger Nachweis der intrazellulären Aktivität von Gaussia- und Red Firefly-Luziferase in Säugetier-Ganzzelllysaten.
Marke:  Thermo Scientific™ 16182
1005.84 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12201652
  • 1524.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Dual-Assay-Kit für Gaussia- und Firefly-Luziferase enthält die erforderlichen Reagenzien für den gleichzeitigen Nachweis der intrazellulären Aktivität von Gaussia- und Red Firefly-Luziferase in Säugetier-Ganzzelllysaten.
Das Pierce Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay-Kit ist ein hochempfindlicher Assay für den gleichzeitigen Nachweis der Aktivität von Gaussia- und Red Firefly-Luziferase. Gaussia-Luziferase fungiert als experimenteller Reporter mit konstitutiv aktivem Red Firefly-Signal als Normalisierungskontrolle. Diese Kombination aus Reporter und Kontrolle ermöglicht die gleichzeitige Überwachung experimenteller Reporter- und Kontrollaktivitäten von Luziferase in einem Single-Read-Assay, ohne dass eine Zugabe von Substratreagenzien oder ein Quenching in zwei Schritten erforderlich ist. Die Assay-Arbeitslösung enthält Substrate für beide Luziferasen, und die Reaktionen erfolgen gleichzeitig mit der Flash-Kinetik. Die daraus resultierenden lumineszenten Signale sind mit Filtern spektral auflösbar. Mit einer einzigen Probe können Forscher die transkriptionelle Aktivität von regulatorischen Elementen, Signaltransduktionswegen und die Auswirkungen von Aktivatoren oder Inhibitoren testen.
Besondere Merkmale:
  • Gleichzeitig – Gleichzeitiger, filterbasierter, wellenlängengetrennter Nachweis von zwei Luziferase-Aktivitäten
  • Empfindlich – Messung der Aktivität der hellblauen Gaussia- und der Red Firefly-Luziferase in derselben Probe
  • Schnell – Im Gegensatz zu herkömmlichen sequenziellen Dual-Assays ist kein Quenching-Schritt erforderlich
  • Multiplex – Quantifizierung von zwei zellulären Aktivitäten in der- bzw. denselben Proben möglich
Enthält:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und die Substrate Coelenterazin und D-Luziferin
Erforderlich:
Gaussia- und Red Firefly-Luziferase-Reporter; Filtersets in den Bereichen 425 bis 525 nm für Gaussia-Luc und 615 bis 675 nm für Red Firefly-Luc. Luminometer oder ein anderes Gerät zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte; Injektor für die Bewertung von mehr als 24 Wells auf einmal erforderlich.
Empfohlen für:
Gleichzeitige Untersuchung von zwei regulatorischen Elementen; gleichzeitige Überwachung von zwei Signalwegen; Möglichkeit der Untersuchung von mehr als einem Ziel pro Screening (z. B. Off-Target-Effekte)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Assay-Kit
Kit für 1000 Reaktionen
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Biolumineszierend
384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Chemisches Substrat
Luziferase-Substrat
Coelenterazin, D-Luciferin
Luziferase, Glühwürmchen-Luziferase, Gaussia-Luziferase
• Gaussia-Glühwürmchen-Dual-Assay-Puffer, 50 ml, Aufbewahrung bei 4 °C
• Coelenterazin (100x), 0,5 ml Aufbewahrung bei -80 °C
• D-Luciferin, gefriergetrocknet, 30 mg, Aufbewahrung bei 4 °C
• 2x Zelllysepuffer, 60 ml, Aufbewahrung bei Raumtemperatur
Nach Erhalt das Kit bei -80 °C lagern oder die einzelnen Komponenten wie oben angegeben lagern.
Säugetierzellen
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Enzym-markiert
Verbesserte Chemolumineszenz
Pierce™