Learn More
Thermo Scientific™ Ameisensäure
Ein hochreines Lösungsmittel, geliefert in Glasampullen als komfortable, kontaminationsfreie Alternative zur Vorbereitung von Elutionslösungsmitteln für die HPLC-Trennung von Protein und Peptiden.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-28905
Artikelnummer. 11531084
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Ameisensäure ist ein hochreines Lösungsmittel, geliefert in Glasampullen als komfortable, kontaminationsfreie Alternative zur Vorbereitung von Elutionslösungsmitteln für die HPLC-Trennung von Protein und Peptiden.
Methansäure ist eine Komponente, die in mobilen Phasen der reversen Phase vorkommt, um Protonen für die LC/MS-Analyse bereitzustellen. Das Vorhandensein einer niedrigen Konzentration von Methansäure in der mobilen Phase verbessert ferner die Peakformen der Trennungsergebnisse. Im Gegensatz zur Trifluoressigsäure (TFA) ist Methansäure kein Ionenpaarreagenz und unterdrückt auch nicht die MS-Ionisierung von Polypeptiden, wenn sie als Komponente der mobilen Phase verwendet wird.
Bestellhinweis:
  • Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
Lagerungsbedingungen:
  • Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ameisensäure
Ameisensäure
Flüssig
10 x 1 ml
Pierce™
Flüssig
98 bis 100 %
Im Originalbehälter an einem vor direkter Sonneneinstrahlung, trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
Lösungsmittel (rein)
99 % Ameisensäure
LC-MS
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ameisensäure > 10 x 1 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.