Learn More
Thermo Scientific™ Fluoraldehyde™ o-Phthaldialdehyde Crystals (OPA)
Messen Sie Peptide oder Aminosäuren (An. 340 nm, Em. 455 nm) mit Phthalaldehyd, einem fluoreszierenden, aminreaktiven HPLC-Reagenz zur Markierung vor oder nach der Säulenbehandlung.
Marke: Thermo Scientific™ 26015
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Fluoraldehyd (OPA) ist O-Phthalaldehyd, ein hochempfindliches fluoreszierendes Derivatisierungsreagenz vor oder nach der Säule für die Peptid- oder Aminosäure-Detektion und -Quantifizierung in HPLC.
Fluoraldehyd-Kristalle sind eine speziell gereinigte, fluorogene Zubereitung von O-Phthalaldehyd (OPA). Diese aminreaktive Verbindung wird hauptsächlich für den hochempfindlichen, fluoreszierenden Nachweis von primären Aminen verwendet, einschließlich Aminosäuren, Peptiden, Proteinen und Polyaminen in chromatographischen Vor- oder Nachsäulen-Abwässern.
Leistungsmerkmale:
Für die Vor- oder Nachsäulen-Derivatisierung bei Fluoreszenzdetektion und -quantifizierung
Reagiert mit allen primären amaminhaltigen Analyten, um fluoreszierende Derivate zu erzielen (ex/em = 340 nm/455 nm)
Ermöglicht eine genaue Messung der Zusammensetzung und des absoluten Protein-Peptid-Gehalts
Ideal für die Arbeit mit rekombinanten Proteinen und synthetischen Peptiden
Kann für Fluoreszenzprotein- oder -peptidtests verwendet werden
Kann als stabile wässrige Lösung in Borat zubereitet werden (Siehe Anleitung)
Reagenzeigenschaften:
Kann als stabile wässrige Lösung in Borat zubereitet werden (Siehe Anleitung)
Alternative Benennung: Fluoraldehyd-Kristalle, OPA
Chemische Bezeichnung: Ortho-Phthalaldehyd
Reaktiv gegenüber: Primäre Amine (–NH2)
Chemische Formel: C8H6O2
CAS-Nummer: 643-79-8
Molekulargewicht: 134,12
Form: Blassgelbe, frei fließende Kristalle
Spezifikation
o-Phthaldialdehyd | |
Fluoraldehyd™ | |
OPA (o-Phthaldialdehyd) | |
5 g |
Amin | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Fluoreszent | |
Fest |
Sicherheit und Handhabung
- o-Phthalaldehyde
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: phthalaldehyde