Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Flash Assay Kit
Testen Sie die Transkriptionsaktivität regulatorischer Elemente in Ganzzelllysaten mit diesem hochempfindlichen Flash-basierten Glühwürmchen-Luziferase-Kit.
181.00 CHF - 990.00 CHF
Spezifikation
Typ | Assay-Kit |
---|---|
Ziel | Luziferase, Glühwürmchen-Luziferase |
Assay | Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay |
Kompatible Zellen | Säugetierzellen |
Nachweisverfahren | Biolumineszierend |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12192240
|
Thermo Scientific™
16174 |
100 Reaktionskit |
181.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12102250
|
Thermo Scientific™
16175 |
Kit für 1000 Reaktionen |
990.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Firefly Luciferase Flash Assay Kit enthält Reagenzien zur Messung der Aktivität der Red Firefly-Luziferase in der ganzen Zelle und erzeugt ein sehr starkes Flash-Signal, das schnell abfällt.
Das Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Flash Assay-Kit enthält Reagenzien zur Messung der Aktivität von Glühwürmchen-Luziferase in Säugetier-Ganzzelllysaten. Dieses Kit enthält einen praktischen Lysepuffer, Assay-Puffer und ein Glühwürmchen-Substrat und bietet ein vollständiges Reagenziensystem für den intrazellulären Nachweis von Promoter- oder Pfadaktivität. Die Lichtleistung, die sich aus der Luziferase-Reaktion ergibt, wird mit einem Luminometer erfasst und kann mit der Menge an Glühwürmchen-Luziferase-Protein korreliert werden, das produziert und zur Bestimmung der Aktivität des Promoters verwendet wird, der die Glühwürmchenexpression antreibt. Diese Reagenzien sind für die Verwendung mit Thermo Scientific Firefly Luc Plasmids optimiert. Der Flash-Assay-Kit kann jedoch verwendet werden, um die Aktivität anderer Glühwürmchen oder ATP-abhängiger Luziferasen zu erkennen, die D-Luciferin als Substrat verwenden.Leistungsmerkmale:
- Hochempfindlicher Nachweis von Glühwürmchen-Luziferase-Aktivität
- Verwendung mit dem Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer für optimale Ergebnisse (maximales Signal)
- Arbeitslösung bis zu 2 Monate bei -20 °C stabil
- Assay-Reagenzien sind mit anderen Glühwürmchen-Luziferasen kompatibel
- Automatisierungstauglich
- Enthält einen universellen Zelllysepuffer und ein optimiertes Flash-Assay-Reagenz
- Sicherer, nicht radioaktiver Assay
Lieferumfang:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und Substrat
Erforderlich:
Firefly-Luziferase und Luminometer oder ein anderes Instrument zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte; für beste Ergebnisse (maximales Signal) verwenden Sie den Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer
Empfohlen für:
Promoter-Studien zur Analyse von cis-regulierenden Elementen und trans-wirkenden Faktoren; Arzneimittelscreening; siRNA- und miRNA-Screening; Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten; Secretory Pathway-/Protein-Lokalisierungs-Reporter-Assays; Signaltransduktionsweganalyse; RNA-Spleißstudien
Spezifikation
Assay-Kit | |
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay | |
Biolumineszierend | |
384-Well-Platte, 96-Well-Platte | |
Chemisches Substrat | |
Luziferase-Substrat | |
D-Luciferin |
Luziferase, Glühwürmchen-Luziferase | |
Säugetierzellen | |
Luminometer (Mikrotiterplatte) | |
Enzym-markiert | |
Verbesserte Chemolumineszenz | |
Pierce™ |