Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Kit, SuperSignal™ West Pico, Mouse
Für die Detektion im Picogrammbereich und die Western-Blot-Entwicklung nach weniger als 1 Stunde nach dem Geltransfer.
218.00 CHF - 438.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Western-Blot-Kit
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10369024
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
35060
Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Pico Substrat, Maus
438.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10605465
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
35065
Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Pico Substrat, Maus, Einstiegsgröße
218.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Pico Substrat enthält optimierte Reagenzien und Protokolle, die einen Nachweis im Picogrammbereich ermöglichen und die typische Entwicklung von Western Blots auf weniger als 1 Stunde nach dem Geltransfer verkürzen.
Diese Fast Western Blot Kits benötigen nur minimalen Zeitaufwand und liefern Ergebnisse, die mit dem klassischen Western Blotting mit SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate vergleichbar sind. Die Kits enthalten alle Reagenzien, die für die Durchführung eines Western Blots erforderlich sind, der entweder mit einem primären Antikörper für Maus oder Kaninchen erforscht wird. Wie andere Western Blotting-Methoden erzeugt das enthaltene SuperSignal West Pico Substrate ein chemilumineszentes Signal, das mit fotografischen oder anderen Bildgebungsverfahren nachweisbar ist. Die entwickelten Blots können wiederholt exponiert und vom primären Antikörper entfernt und erneut untersucht werden.
Besondere Merkmale:
  • Schnell – Picogramm-Nachweisbereich in etwa 1 Stunde
  • Praktisch – keine teure Hardware oder Vakuum erforderlich, keine Verstopfungsprobleme
  • Einfach – Das optimierte Protokoll macht die Western-Blot-Analyse einfacher denn je
  • Wirtschaftlich – es müssen keine zusätzlichen Verbrauchsmaterialien oder Zusatzgeräte gekauft werden
  • Stabil – alle Kit-Komponenten bei einer Lagerung bei 4 °C ein Jahr lang stabil
  • Einfach – die Komplett-Kits enthalten alle Komponenten, die zum Blockieren, Sondieren und Entwickeln eines Blots mit Standard-Maus-oder Kaninchen-Primärantikörpern erforderlich sind
Kompatibel mit:
Pierce Membranen und Filterpapier; CL-Xposure™ Film für Western Blotting; Pierce Western Blot Signal Enhancer; Restore Plus™ Western Blot Stripping-Puffer
Spezifikation
Spezifikation
Western-Blot-Kit
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
HRP
Maus
Chemolumineszenz
Western Blot
Pierce™, SuperSignal™
Meerrettich-Peroxidase
Pikogramm-Niveau
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Kit, SuperSignal™ West Pico, Mouse