Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Blocking Buffer
Optimieren Sie Western-Blotting-Systeme, indem Sie das Hintergrundsignal und die Inkubationszeit im Vergleich zu herkömmlichen Blockierungsmitteln mit dieser gebrauchsfertigen Blockerlösung verringern.
259.00 CHF - 456.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Blockierungspuffer |
---|---|
Form | Flüssig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
Konzentration | 1X. |
Puffer | TBST |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13474289
|
Thermo Scientific™
37575 |
500 ml |
456.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13494289
|
Thermo Scientific™
37576 |
100 ml |
259.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Optimieren Sie mit der gebrauchsfertigen Blockierlösung Thermo Scientific™ Pierce Fast Blocking Buffer Western Blotting-Systeme, indem Sie das Hintergrundsignal und die Inkubationszeit im Vergleich zu herkömmlichen Blockierungsmitteln verringern.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce Fast Blockierpuffer rationalisiert Western-Blot-Protokolle durch konsistente, hochwertige Blockierungen für Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen in nur 5 Minuten. Blockierungs- und Hybridisierungsschritte mit dem Fast Blockierpuffer verhindern eine unspezifische Bindung von Nachweisantikörpern während der Hybridisierungsschritte, ermöglichen aber einen spezifischen Nachweis. Pierce Fast Waschpuffer ermöglicht eine effiziente Membranreinigung nach der Inkubation mit einem primären und sekundären Antikörper, um die Gesamtwaschzeit effektiv auf 20 Minuten (statt der üblichen 90 Minuten) zu verkürzen. Diese beiden Puffer sind mit Antikörpern und Biotin-Avidin-Systemen sowie sowohl Nitrozellulose- als auch PVDF-Membranen kompatibel. Der Blockierpuffer ermöglicht schnelles und effektives Blockieren in nur fünf Minuten und liefert Ergebnisse, die mit herkömmlichen Blockern für Western Blots vergleichbar sind.Besondere Merkmale:
Schnell – Verwenden beider Puffer, um die typische Western-Blot-Entwicklung um mehr als 2 Stunden zu verkürzen
Einfach – Das optimierte Protokoll macht die Western-Blot-Analyse einfacher denn je
Niedriger Hintergrund – Liefert Ergebnisse, die mit klassischen Western-Blotting-Puffern vergleichbar sind
Spezifikation
Blockierungspuffer | |
Western Blot | |
TBST |
Flüssig | |
1X. | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |