Learn More
Thermo Scientific™ Ethylene Glycol Artikelnummer.: 10454355
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Thermo Scientific™ Ethylene Glycol
Artikelnummer. 10454355 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
200 mL, 200 Milliliter
Click to view available options
Menge:
200 mL
Packungsgröße:
200 Milliliter
Artikelnummer. 10454355
Marke: Thermo Scientific™ 29810
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell aufgereinigte 50%ige Ethylenglykollösung für Frostschutz und Haltbarkeit im Tiefkühlgerät für Antikörper-Enzymkonjugate.
Thermo Scientific Pierce Ethylenglykol bietet einen ausgezeichneten Frostschutz und Lagerungsstabilität für Antikörper-Enzym-Konjugate, da es gereinigt wird, um Verunreinigungen zu entfernen, die häufig als herkömmliche Glycerinkulturen vorkommen.
Leistungsmerkmale:
  • Speziell gereinigt, um Verunreinigungen wie Aldehyde, Peroxide, Eisen- und UV-absorbierende Kohlenwasserstoffe zu entfernen
  • Geeignet für die Enzymlagerung, ohne dass die enzymatische Aktivität verloren geht
  • Monatelang stabil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 200 mL
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerZK401988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Artikelnummer29810
ChargennummerZF359238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2024 Artikelnummer29810
ChargennummerZA362570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Artikelnummer29810
ChargennummerYD356648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/04/2023 Artikelnummer29810
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/03/2023 Artikelnummer29810
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene Glycol, 50% Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylene Glycol
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ethylene Glycol >