Learn More
Thermo Scientific™ DMP (Dimethylpimelimidat)
Vernetzen Sie Amine mit Aminen unter Verwendung von Dimethylpimelimidat (CAS 58537-94-3), bestehend aus Imidoester-Gruppen und einem membrangängigen 7-Atom-Spacerarm.
93.50 CHF - 125.00 CHF
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Amin
Cleavable Nein
Beschreibung DMP
Molekulargewicht 259,17
PEGyliert Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10097093
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
21666
50 mg
93.50 CHF
50 Milligramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10740815
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
21667
1 g
125.00 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DMP ist Dimethylpimelimidat, ein membrangängiger Crosslinker, der an jedem Ende eines Spacerarms aus 7 Atomen eine aminreaktive Imidoester-Gruppe enthält.
Leistungsmerkmale:
  • Wasserlöslich
  • Schnelle Reaktion mit Aminen bei alkalischen pH-Werten (pH 8 bis 10)
  • Die Amidbindung behält die Nettoladung des Proteins bei
  • Reversibel bei hohen pH-Werten
  • Reaktive Gruppen: Imidoester (homobifunktional)
  • Reaktiv gegen: Aminogruppen
Spezifikation
Spezifikation
Amin-Amin
DMP
Nein
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Umgebungstemperatur
Chemische Markierung
Imidoester
Pulver
Standard
Crosslinker
Nein
259,17
9,2 Å
Ja
Pierce™
Homobifunktional
Kurz (<10 Å)
Wasser
Ja
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DMP (Dimethylpimelimidat)