Learn More
Thermo Scientific™ Column Funnels for Pierce™ Disposable Columns
Leere Tropfsäulen (0,5 bis 5 ml) mit passenden Fritten und Kappen zum Verpacken von Affinitäts- oder Entsalzungsharzen zur Verwendung in Schwerkraftflussreinigungsverfahren.
Marke: Thermo Scientific™ 29923
243.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Disposable Plastic Columns sind Leersäulen mit passenden Fritten und Verschlusskappen für den Gebrauch in einer Vielfalt von Harz-basierten Affinitäts- und Entsalzungstechniken.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Die Großpackungen mit Leersäulen sind kostengünstige und praktische Vorrichtungen zum Packen von Trägern für die Affinitätsreinigung und Entsalzungsharzen für Schwerkraftfluss-basierte Verfahren. Es werden drei Säulengrößen für Verfahren mit 0,5 bis 10 ml Harzbettvolumen angeboten. Im Lieferumfang dieser Kunststoffsäulen sind passende paarweise Polyethylen-Scheiben und Polypropylen-Verschlusskappen (für oben und unten) enthalten. Die Säulen sind preisgünstig für den einmaligen Gebrauch und ausreichend haltbar, um die Säulen für unterschiedliche Anwendungen zu präparieren und aufzubewahren.Besondere Merkmale:
- Tischgerät für schwerkraftbasierte Affinitätsreinigung und Größenauschlusschromatographie
- Komplett mit porösen Polyethylen-Scheiben, Stoppern und Verschlusskappen
- Die Säulen können vorgepackt und gelagert werden, bis sie gebraucht werden
- Mit den meisten wässrigen Puffern kompatibel, die üblicherweise in der Chromatographie für die Elution verwendet werden
- Um die Flussraten zu steigern, können Plastiktrichter zur Erhöhung des Pufferreservoirs eingesetzt werden
Enthält:
Das Einstiegspaket enthält zwei Säulen in jeder verfügbaren Größe (d.h. insgesamt 6 Säulen), passendes Säulenzubehör (Scheiben und Kappen) sowie einen Trichter (zur Erweiterung des Säulenreservevolumens)
Spezifikation
Einweg-Säulentrichter | |
Pierce™ | |
Säulenzubehör | |
Säulentrichter |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
50 funnels | |
Zubehör |