Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Einwegsäulen, 10 ml
Leere Tropfsäulen (0,5 bis 5 ml) mit passenden Fritten und Kappen zum Verpacken von Affinitäts- oder Entsalzungsharzen zur Verwendung in Schwerkraftflussreinigungsverfahren.
Marke: Thermo Scientific™ 29924
494.16 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Disposable Plastic Columns sind Leersäulen mit passenden Fritten und Verschlusskappen für den Gebrauch in einer Vielfalt von Harz-basierten Affinitäts- und Entsalzungstechniken.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Die Großpackungen mit Leersäulen sind kostengünstige und praktische Vorrichtungen zum Packen von Trägern für die Affinitätsreinigung und Entsalzungsharzen für Schwerkraftfluss-basierte Verfahren. Es werden drei Säulengrößen für Verfahren mit 0,5 bis 10 ml Harzbettvolumen angeboten. Im Lieferumfang dieser Kunststoffsäulen sind passende paarweise Polyethylen-Scheiben und Polypropylen-Verschlusskappen (für oben und unten) enthalten. Die Säulen sind preisgünstig für den einmaligen Gebrauch und ausreichend haltbar, um die Säulen für unterschiedliche Anwendungen zu präparieren und aufzubewahren.Besondere Merkmale:
- Tischgerät für schwerkraftbasierte Affinitätsreinigung und Größenauschlusschromatographie
- Komplett mit porösen Polyethylen-Scheiben, Stoppern und Verschlusskappen
- Die Säulen können vorgepackt und gelagert werden, bis sie gebraucht werden
- Mit den meisten wässrigen Puffern kompatibel, die üblicherweise in der Chromatographie für die Elution verwendet werden
- Um die Flussraten zu steigern, können Plastiktrichter zur Erhöhung des Pufferreservoirs eingesetzt werden
Enthält:
Das Einstiegspaket enthält zwei Säulen in jeder verfügbaren Größe (d.h. insgesamt 6 Säulen), passendes Säulenzubehör (Scheiben und Kappen) sowie einen Trichter (zur Erweiterung des Säulenreservevolumens)
Spezifikation
10 ml | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
100 columns | |
Schwerkraftfluss-Säule |
Einwegsäulen, 10 ml | |
Pierce™ | |
Zentrifugationssäule | |
Leersäule, Polyethylenfilter |
Sicherheit und Handhabung
- Disposable Polypropylene Columns
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hylbutyl)phenyl]-ydroxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)