Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Dilution-Free™ Rapid Gold BCA Protein Assay
The Pierce Dilution-Free Rapid Gold BCA Protein Assay Kit is an effortless, fast, and accurate assay optimized to determine total protein concentration. It is detergent-compatible and has a 5X wider dynamic range than traditional protein assays of 0.02–10 mg/mL.
51.75 CHF - 311.00 CHF
Spezifikation
Assay-Bereich 20 to 10,000 μg/mL
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produktlinie Pierce™ Dilution-Free™
Produkttyp Protein Quantitation Assay
Spezifität Not Target-specific
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17902543
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A55862
20 mL
51.75 CHF
20 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17988192
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A55861
250 mL
206.00 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17915152
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A55860
500 mL
311.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
20 to 10,000 μg/mL
Pierce™ Dilution-Free™
Not Target-specific
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Kolorimetrisch
Protein Quantitation Assay
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion
Nasseis
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Dilution-Free™ Rapid Gold BCA Protein Assay