Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Dilution-Free™ BSA Protein Standards, multichannel pipette compatible
Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards are high-quality bovine serum albumin reference samples for generating accurate standard curves and calibration controls in total protein assays.
154.00 CHF
Spezifikation
Assay Protein Standards
Produktlinie Pierce™, Dilution-Free™
Produkttyp Protein Quantitation Assay
Spezifität Not Target-specific
Zur Verwendung mit (Anwendung) Interner Standard
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
17898188
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A55863
BSA: 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2 mg/mL
154.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17808198
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A56979
BSA: 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/mL
154.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Protein Standards
Protein Quantitation Assay
Interner Standard
Pierce™, Dilution-Free™
Not Target-specific
8-channel tubestrip (2 x 1 mL)
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Dilution-Free™ BSA Protein Standards, multichannel pipette compatible