Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DAB-Substrat-Kit
Chromogenes Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Substrat für Western Blots und histologische Färbungen.
Marke: Thermo Scientific™ 34002
192.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DAB und das DAB Substrat-Kit ermöglichen den chromogenen Nachweis der Aktivität von Meerrettich-Peroxidase (HRP) basierend auf der Wirkung von 3,3'-Diaminobenzidin (DAB) bei Blotting- und Gewebefärbeverfahren.
DAB (3,3'-Diaminobenzidin-Tetrahydrochlorid; Molekulargewicht = 214,1) reagiert mit HRP in Gegenwart von Peroxid und bildet ein unlösliches braun gefärbtes Reaktionsprodukt an Stellen, an denen mit Peroxidase konjugierte Antikörper an Proben gebunden sind. Das braune Präzipitat ist in Alkohol und anderen organischen Lösungsmitteln unlöslich. Damit wird es zu einem hervorragenden Substrat für Färbungen in der Immunhistochemie, bei denen die Verwendung von herkömmlichen Gegenfärbe- und Eindeckmitteln erforderlich ist. Das Pierce DAB Substrat-Kit enthält eine 10x-Lösung aus DAB und Substratpuffer mit stabilem Peroxid. Kristallines DAB (Pulver) ist ebenfalls erhältlich.Leistungsmerkmale:
HRP-Substrat – zum Nachweis der Aktivität von Meerrettich-Peroxidase auf festen Medien, einschließlich Nitrozellulose und PVDF-Membranen und fixierten Gewebeproben
Chromogen – keine spezielle Ausrüstung für die Visualisierung erforderlich; die DAB-Reaktion erzeugt braune Banden bzw. Flecken an den Reaktionsstellen von HRP-konjugierten Antikörpern bzw. Sonden
Verpackungsoptionen – Auswahl zwischen Pulver für die kundenspezifische Formulierung mit Puffer und Peroxid oder einem Komplettpaket mit vorformulierten Lösungen zum sofortigen Einsatz
Spezifikation
Pierce DAB Substrat Kit | |
Kolorimetrisch | |
Nitrozellulose, PVDF | |
275 mL | |
Meerrettich-Peroxidase | |
25 Anwendungen mit je 10 ml |
Substrat | |
Flüssig | |
Pierce™ | |
HRP | |
Meerrettich-Peroxidase | |
Ausreichend für: 25 Anwendungen mit je 10 ml • DAB (10x), 25 ml • stabiler Peroxidpuffer, 250 ml Kit bei 4 °C lagern. |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce DAB Substrate Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P353-Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol