Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Crossflow Diafiltration Reservoir, 500 mL
Pierce Crossflow Diafiltration Reservoir, for continuous buffer replacement using Pierce Cross Flow Filtration Cassettes.
Marke:  Thermo Scientific™ A57935
200.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18001683
  • 230.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
The Pierce Crossflow Diafiltration Reservoir allows for continuous buffer replacement using Pierce Cross Flow Filtration Cassettes.
• For continuous buffer replacement using Pierce Cross Flow Filtration Cassettes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Unsteril
3 ports
Nicht autoklavierbar
Flach
Kunststoff
Freistehendes Reagenzien-Reservoir mit Deckel
Each
Wiederverwendbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Crossflow Diafiltration Reservoir, 500 mL > Reservoir, 500 mL