Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Copper Coated High Capacity Plates
Thermo Scientific Pierce Kupferbeschichtete Platten mit hohem Bindungsvermögen (High Binding Capacity, HBC) nutzen ein besonderes Beschichtungsverfahren zum Erhöhen der Menge Histidin-markierter Proteine, die an die Plattenoberfläche binden.
Marke: Thermo Scientific™ 15148
Beschreibung
Pierce Copper Coated Plates eignen sich ideal für die Analyse von Fusionsproteinen mit Polyhistidin-markierten Fusionsproteinen in ELISA-basierten Methoden. Proteine, die eine Folge mehrerer Histidin-Rückstände am Amino- oder Carboxylterminus enthalten, haben eine starke Bindungsaffinität zu Metall, wie z. B. Kupfer. Obwohl Kupfer in seiner Bindungsspezifität weniger diskriminierend ist als Nickel, ist die höhere Bindungskapazität dieser Platten ideal für Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz, die eine verbesserte Empfindlichkeit und einen größeren dynamischen Bereich benötigen.
Thermo Scientific Pierce Kupferbeschichtete Platten mit hohem Bindungsvermögen (High Binding Capacity, HBC) nutzen ein besonderes Beschichtungsverfahren zum Erhöhen der Menge Histidin-markierter Proteine, die an die Plattenoberfläche binden.Zu den Merkmalen kupferbeschichteter Platten mit hohem Bindungsvermögen gehören:
• Quantifizieren bisher nicht nachweisbarer Histidin-markierter Proteine
• Größerer Dynamikbereich mit vierfach höherer Kapazität als herkömmliche, mit Nickelchelat beschichtete Platten
• Kupferchelat besitzt ein höheres Bindungsvermögen als Nickel
• Die Nachweisgrenze liegt bei 0,1 pg Polyhitid-markiertem Fusionsprotein pro Well
• Vorblockiert für ultimativen Komfort
Hinweis: Kupferbeschichtete Platten sind für die Verwendung mit gereinigten His-markierten Proteinen vorgesehen. Typische Zelllysate enthalten nicht-his-markierte Proteine, die an Kupfer binden können, was die Bindungskapazität und das Signal-Rausch-Verhältnis verringern kann. Verwenden Sie für Zelllysate Thermo Scientific Pierce Nickelbeschichtete Platten.
Spezifikation
Hohe Kapazität, Affinität | |
Im ungeöffneten Beutel bei 4 °C lagern. Unbenutzte Platten nach dem Öffnen in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. | |
5 Platten | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
Divalentes Kupfer, Metall-Chelat | |
5 plates |
Standard | |
Fluoreszenz | |
Pierce™ | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Blocker™ BSA-Puffer |