Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Copper Coated High Capacity Plates
Thermo Scientific Pierce Kupferbeschichtete Platten mit hohem Bindungsvermögen (High Binding Capacity, HBC) nutzen ein besonderes Beschichtungsverfahren zum Erhöhen der Menge Histidin-markierter Proteine, die an die Plattenoberfläche binden.
Marke:  Thermo Scientific™ 15143
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10034413
  • 552.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Beschreibung
Pierce Copper Coated Plates eignen sich ideal für die Analyse von Fusionsproteinen mit Polyhistidin-markierten Fusionsproteinen in ELISA-basierten Methoden. Proteine, die eine Folge mehrerer Histidin-Rückstände am Amino- oder Carboxylterminus enthalten, haben eine starke Bindungsaffinität zu Metall, wie z. B. Kupfer. Obwohl Kupfer in seiner Bindungsspezifität weniger diskriminierend ist als Nickel, ist die höhere Bindungskapazität dieser Platten ideal für Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz, die eine verbesserte Empfindlichkeit und einen größeren dynamischen Bereich benötigen.
Thermo Scientific Pierce Kupferbeschichtete Platten mit hohem Bindungsvermögen (High Binding Capacity, HBC) nutzen ein besonderes Beschichtungsverfahren zum Erhöhen der Menge Histidin-markierter Proteine, die an die Plattenoberfläche binden.
Zu den Merkmalen kupferbeschichteter Platten mit hohem Bindungsvermögen gehören:
• Quantifizieren bisher nicht nachweisbarer Histidin-markierter Proteine
• Größerer Dynamikbereich mit vierfach höherer Kapazität als herkömmliche, mit Nickelchelat beschichtete Platten
• Kupferchelat besitzt ein höheres Bindungsvermögen als Nickel
• Die Nachweisgrenze liegt bei 0,1 pg Polyhitid-markiertem Fusionsprotein pro Well
• Vorblockiert für ultimativen Komfort
Hinweis: Kupferbeschichtete Platten sind für die Verwendung mit gereinigten His-markierten Proteinen vorgesehen. Typische Zelllysate enthalten nicht-his-markierte Proteine, die an Kupfer binden können, was die Bindungskapazität und das Signal-Rausch-Verhältnis verringern kann. Verwenden Sie für Zelllysate Thermo Scientific Pierce Nickelbeschichtete Platten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hohe Kapazität, Affinität
Im ungeöffneten Beutel bei 4 °C lagern. Unbenutzte Platten nach dem Öffnen in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern.
5 Platten
Transparent
Polystyrol
Divalentes Kupfer, Metall-Chelat
5 plates
Standard
Kolorimetrisch
Pierce™
Mikrotiterplatte
96
Blocker™ BSA-Puffer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Copper Coated High Capacity Plates > Transparent, 96-Well