Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Coomassie Brilliant Blue Dyes
Die Farbstoffe Thermo Scientific Pierce Coomassie Brilliant Blue bestehen aus einer der häufigsten Formen des Coomassie-Farbstoffs, der ein Hauptbestandteil verschiedener kolorimetrischer Proteingel-Färbmittel ist.
261.00 CHF - 271.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Detektionsstelle In-Gel-Detektion, In-Solution-Detektion, In-Blot-Detektion
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Marker oder Farbstoff Coomassie
Produkttyp Proteingel-Färbemittel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Färbemitteltyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Färbemitteltyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11876744
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
20278
Brilliant Blue R-250 Dye
271.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11886744
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
20279
Brilliantblau G-250 Farbstoff
261.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Farbstoffe Thermo Scientific Pierce Coomassie Brilliant Blue bestehen aus einer der häufigsten Formen des Coomassie-Farbstoffs, der ein Hauptbestandteil verschiedener kolorimetrischer Proteingel-Färbmittel ist. Die Farbstoffe Coomassie R-250 und G-250 sind zwei chemische Formen einer disulfonierten Triphenylmethanverbindung, die häufig für Färbungen zum Nachweis von Proteinen in der Gelelektrophorese und Bradford-Assay-Reagenzien zur Proteinquantifizierung verwendet wird. Der R-250-Form (rot getönt) fehlen zwei Methylgruppen, die in der G-250-Form (grün getönt), die auch als kolloidaler Coomassie-Farbstoff bezeichnet wird, vorhanden sind.
Coomassie R-250 and G-250 dyes are two chemical forms of a disulfonated triphenylmethane compound that is commonly used as the basis of stains for detection of proteins in gel electrophoresis and Bradford-type assay reagents for protein quantitation. The R-250 (red-tinted) form lacks two methyl groups that are present in the G-250 (green-tinted) form, which is also called colloidal coomassie dye.
Typically, coomassie gel stains and protein assay reagents are formulated as very acidic solutions in 25 to 50% methanol. In acidic conditions, the dye binds to proteins primarily through basic amino acids (primarily arginine, lysine, and histidine), and the number of coomassie dye ligands bound to each protein molecule is approximately proportional to the number of positive charges found on the protein. Protein binding causes the dye to change from reddish-brown to bright blue (absorption maximum equals 595 nm).
Features include:
Easy detection—develops intensely colored complexes with proteins
High sensitivity—can determine as little as 0.5 μg/cm2 of protein present in a gel matrix
Reversible staining—anion of Coomassie Brilliant Blue dye formed in the acidic staining medium combines with the protonated amino groups of proteins by electrostatic interaction; resulting complex is reversible under proper conditions
Differentiation between bound and unbound dye—when dissolved in 0.01 M citrate buffer at pH 3.0, has an absorption maximum at 555 nm; protein-dye complex is characterized by a peak slightly broader than that of free dye with a maximum at 549 nm
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Kolorimetrisch
Proteingel-Färbemittel
50 g
In-Gel-Detektion, In-Solution-Detektion, In-Blot-Detektion
Coomassie
Pierce
Protein
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Coomassie Brilliant Blue Dyes